Experimente una protección y comodidad inigualables con los guantes de nitrilo Kimtech Polaris
Introducción
Para que los científicos que trabajan en entornos exigentes puedan realizar su trabajo de forma segura y cómoda, Kimberly-Clark Professional™ ha presentado los guantes de nitrilo Kimtech™ Polaris™. Estos guantes ofrecen una protección y resistencia excepcionales, junto con una destreza y comodidad superiores. Con una certificación U.S. Ergonomics por ofrecer beneficios ergonómicos medibles al usuario, mejorando la comodidad y el ajuste, y minimizando los factores de riesgo que puedan causar lesiones, son los guantes que más protegen del catálogo de guantes de laboratorio de Kimtech™. Además de estos beneficios, los guantes de nitrilo Polaris™ de Kimtech™ cuentan con:
  • Nitrilo de grado premium con una formulación patentada
  • Lo último en tecnología de fabricación
  • Protección mejorada contra salpicaduras químicas [Tipo B (JKOPT)]
  • Protección ampliada contra salpicaduras de fármacos de quimioterapia
La diferencia Polaris
Los guantes de nitrilo Kimtech™ Polaris™ están diseñados para su uso en laboratorios y entornos de fabricación farmacéutica no estériles, así como en aplicaciones de Life Science. Han sido probados frente a 29 sustancias químicas comunes y 24 fármacos de quimioterapia, casi el triple de lo exigido por la norma ASTM D6978 para uso en quimioterapia. Disponibles en dos longitudes (25 cm y 30 cm), los Guantes de Nitrilo Polaris™ y Polaris™ Xtra ayudan a cerrar los huecos de las batas de laboratorio para garantizar la máxima protección.
Los guantes Polaris™ también ofrecen una protección óptima para la salud de la piel y minimizan cualquier reacción cutánea gracias a los niveles no detectables de agente vulcanizante en el producto acabado. Además, las puntas de los dedos texturizadas y su acabado liso ayudan a evitar caídas e incidentes de rotura, incluso cuando están mojados. Su formulación patentada y su color magenta oscuro los convierten en un complemento único y muy eficaz para cualquier entorno científico. Además, si siguen siendo no peligrosos después de su uso, los guantes Polaris™ Gloves pueden reciclarse a través del programa The RightCycle™.
Científico con guantes de nitrilo Kimtech Polaris
Contenido facilitado por:
Kimberly-Clark Professional Logotipo
Productos relacionados