Mejore la productividad del laboratorio con la modernización de las columnas
¿Ha cambiado las dimensiones de las columnas de LC? Tiene columnas existentes que ya no están disponibles o proveedores que ya no comercializan? Está interesado en modernizar los métodos existentes para aumentar la productividad del laboratorio?
Reduzca el tiempo y el uso de disolventes con la nueva tecnología de columnas
La Farmacopea de EE. UU. ha dado pasos importantes para permitir que los laboratorios mejoren sus métodos, ahorrando tiempo y dinero de forma efectiva, así como reduciendo el consumo de disolventes. A partir del 1 de diciembre de 2022, la Farmacopea de EE.UU. permitirá cambios en el tamaño de partícula, la longitud y el diámetro interior tanto para métodos isocráticos como de gradiente con el fin de mejorar los métodos originales a los nuevos estándares. La Farmacopea de la UE y la Farmacopea Japonesa han seguido su ejemplo con sus ediciones más recientes, que se han implementado desde el 01 de enero de 2023.
Siga el listado de columnas de cromatografía Thermo Scientific™ adecuadas para cromatografía LC de acuerdo con la USP 621, que también puede ser aplicable para la Farmacopea de la UE.
Variable
Separación isocrática
Separación gradiente
Fase estacionaria
Fase móvil pH
Tamaño de partícula/longitud de columna
Volumen de inyección
Velocidad de flujo
Temperatura de columna
Sin modificación de las características fisicoquímicas de la fase estacionaria (misma categoría L)
±0,2 unidades de pH (salvo descripción contraria)
Por L/dp o N constante: -25% a +50%
Opcional/Flexible
Se permite un cambio adicional del caudal de ±50%
Después del cálculo del caudal, no se permite el cambio de caudal.
±10°C
±5°C
Tabla 1. Cambios en la farmacopea de EE.UU. y de la UE
La siguiente (Tabla 2) es una lista de columnas cromatográficas Thermo Scientific™ adecuadas para cromatografía LC según la USP 621, que también puede ser aplicable para la Farmacopea de la UE.
Categoría L
Descripción
Columnas Thermo Scientific™
L1
Octadecil silano unido químicamente a micropartículas porosas o no porosas de sílice o cerámica micropartículas (de 1,5 a 10μm de diámetro) o una varilla monolítica
Acclaim™ 120 C18
Acclaim™ RSLC C18
Accucore™ C18
Accucore™ aQ
Accucore™ 150-C18
Accucore™ XL C18
AQUASIL™ C18
Hyperprep™ HS C18
Hypersil™ 100 C18
Hypersil™ BDS C18
Hypersil™ GOLD
Hypersil™ GOLD aQ
Hypersil™ ODS
Hypersil™ ODS-2
Syncronis™ C18
Syncronis™ aQ
Tabla 2. Selección de columnas para HPLC según la especificación USP
Haga clic aquí para ver más códigos USP, descripciones y fases recomendadas.
Columnas LC
Contenido facilitado por:
Thermo Scientific logotipo
Reference