Round Plastic Bottles
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Aproveche nuestros precios exclusivos de la web y haga su pedido hoy mismo.
Debe tener
DESECHABLE
BOCA REDUCIDA
BAJO CONTENIDO EN METALES TRAZA
BOCA ANCHA
SOPORTA TEMPERATURAS ULTRABAJAS
PROTEGE LOS MATERIALES FOTOSENSIBLES
AUTOCLAVABLE
PARA UN USO ULTRARRESISTENTE
Complete su pedido
Complete su pedido de frascos de plástico redondos con estos suministros.
GRANDES OFERTAS
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tapones de llenado/ventilación
Soluciones de manipulación aséptica y a prueba de fugas - compatibles con los frascos y cubetas Nalgene™.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cierres de repuesto para botellas de lavado económicas
Aporte una nueva función a sus frascos de plástico con este tapón de repuesto.
Más información
Guías para ayudarle a elegir
Compre sus marcas
Preguntas frecuentes
¿Se pueden esterilizar en autoclave los frascos de plástico?
En general, los materiales de polipropileno, PTFE, PFA y PMP se pueden esterilizar en autoclave. Sin embargo, las temperaturas superiores a 80°C pueden afectar a la precisión de los recipientes volumétricos. Consulte siempre la guía técnica del producto y recuerde aflojar los tapones antes de esterilizar en autoclave.
¿Qué tipo de detergentes puedo utilizar en mis frascos de plástico?
Lo ideal es utilizar un detergente poco o nada alcalino ya que algunos plásticos, como el poliestireno y el policarbonato, son sensibles a los álcalis. Evite los materiales abrasivos y lave a menos de 60°C si utiliza una lavadora eléctrica. Para más información, consulte la guía del producto.
¿Qué material plástico tiene una buena compatibilidad química?
Los frascos de plástico de polipropileno (PPCO) y polietileno (HDPE y LDPE) tienen buena compatibilidad química, y los frascos de fluoropolímeros (FEP/PFA) son incluso resistentes a los productos químicos e inertes. Los frascos de policarbonato (PC) y tereftalato de polietileno (PETG) tienen una menor compatibilidad química pero ofrecen una mayor visibilidad.