Media Bottles
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Aproveche los precios exclusivos de nuestra web y haga su pedido hoy mismo.
Debe tener
Complete su pedido de frascos de medios con estos suministros.
REVESTIMIENTO PROTECTOR
ALTA TERMORRESISTENCIA
PROTECCIÓN UV
LISTO PARA USAR
AUTOCLAVABLE
EXCELENTES PROPIEDADES DE BARRERA AL GAS
VERTIDO SUAVE
CERTIFICADO BAJO EN ENDOTOXINAS
Complete su pedido
GRANDES OFERTAS
Thermo Scientific™ Soporte de seguridad para frascos de LLDPE de 500 ml Nalgene™
Proteja sus frascos con este práctico soporte.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
DWK Life Sciences DURAN™ Original anillo de vertido de frascos de laboratorio
Sistema de tapón de cierre hermético para asegurar un sellado hermético de los líquidos.
Más informaciónGRANDES OFERTAS
DWK Life Sciences Etiquetas para frascos DURAN™ YOUTILITY™, GL 45, silicona, variadas
Etiquetas de frascos para DWK Life Science DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 frascos, colores surtidos.
Más información
Guías para ayudarle a elegir
Compre sus marcas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor material para frascos de medios?
Los frascos de plástico son ligeros y resistentes a los impactos. Se recomiendan para su uso cuando se necesitan contenedores irrompibles o para el trabajo a bajas temperaturas. Los frascos de vidrio pueden soportar temperaturas más altas y también están disponibles en vidrio más oscuro adecuado para trabajar con materiales sensibles a la luz.
¿Se pueden esterilizar en autoclave los frascos de plástico?
Generalmente, los materiales de polipropileno, PTFE, PFA y PMP pueden ser tratados en autoclave, pero temperaturas superiores a 80°C pueden afectar la precisión de los recipientes volumétricos. Siempre consulte la guía técnica del producto y recuerde aflojar las tapas antes de autoclave.
¿Qué tipo de detergentes puedo usar en mis frascos de plástico?
Lo ideal sería utilizar un detergente bajo o no alcalino, ya que algunos plásticos como el poliestireno y el policarbonato son susceptibles a los álcalis. Evite los materiales abrasivos y lave por debajo de 60°C si usa una arandela eléctrica. Para obtener más información, consulte la guía del producto.