La guía práctica para seleccionar los guantes de examen adecuados para su trabajo
Elegir los guantes adecuados para su trabajo es crucial, ya que los guantes le protegen de los riesgos para la salud y la seguridad. Sin embargo, la variedad de productos disponibles puede resultar abrumadora. Esta guía de selección explica los puntos fuertes y débiles de cada material y destaca otros factores importantes para ayudarle a encontrar el guante adecuado según sus necesidades y su presupuesto.
Los distintos tipos de guantes y materiales proporcionan diferentes niveles de protección contra las sustancias peligrosas con las que se entra en contacto. Los materiales más comunes utilizados para fabricar guantes de examen son el látex, el vinilo, el nitrilo y el neopreno.
Guantes de vinilo
Los guantes de examen desechables de vinilo son alternativas económicas y no conllevan riesgo de reacciones alérgicas en comparación con el látex. Son la mejor opción para su uso en consultas médicas u hospitales y para tareas de limpieza. La desventaja de los guantes de vinilo es que no son muy elásticos y, por tanto, sólo pueden proporcionar un ajuste holgado. Si un ajuste apretado es un factor importante para su tarea, es mejor considerar los guantes de nitrilo o de látex en su lugar.
Comprar ahoraGuantes de látex
El látex está hecho de caucho natural. Estos guantes son muy populares porque ofrecen una excelente elasticidad y una buena protección contra las sustancias peligrosas. Debido a su elasticidad, se adaptan a la mano con precisión y ofrecen un ajuste óptimo y mayor comodidad que las alternativas de vinilo y nitrilo. La desventaja son las proteínas del caucho natural, que pueden provocar reacciones alérgicas en un porcentaje relativamente pequeño de profesionales sanitarios y pacientes.
Comprar ahoraGuantes de nitrilo
Como caucho sintético, el nitrilo se asemeja al látex y ofrece un buen ajuste sin provocar reacciones alérgicas. Entre los cuatro tipos de guantes, los de nitrilo son los que ofrecen la mejor solidez y resistencia a la perforación. Otra ventaja es que también son más transpirables que el vinilo o el látex. Sin embargo, tienen el precio más elevado.
Comprar ahoraGuantes de neopreno
El neopreno, también llamado policloropreno, es también un caucho sintético como el nitrilo. Los guantes de neopreno son muy duraderos y tienen una excelente resistencia a la luz solar, a la intemperie y a la oxidación, por lo que son ideales para su uso en exteriores. Su gran flexibilidad permite un buen ajuste y una mayor comodidad de uso, que no tiene nada que envidiar a los guantes de látex. En comparación con los guantes de nitrilo, los guantes de neopreno presentan una menor resistencia química.
Comprar ahoraComparación de los materiales de los guantes
La tabla muestra los puntos fuertes y débiles de los guantes de vinilo, látex, nitrilo y neopreno de un vistazo.
Atributos | Vinilo | Látex | Nitrilo | Neopreno |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la perforación, a la abrasión y al corte | ||||
Comodidad/sensibilidad | ||||
Resistencia a los productos químicos | ||||
Ajuste/flexibilidad | ||||
Resistencia a la intemperie | ||||
Coste por unidad | ||||
Alergia al látex de tipo 1 | ||||
Respetuoso con el medio ambiente/degradable |
El grosor de los guantes es otro factor importante a la hora de elegir los mejores guantes de examen. Los guantes más finos ofrecen mayor flexibilidad, destreza y sensibilidad al tacto, mientras que los más gruesos ofrecen más protección y son más duraderos, por lo que pueden durar varios ciclos. Los guantes más finos son la mejor opción para los exámenes médicos y físicos o para los procedimientos médicos. El grosor se expresa en mils. Un milímetro equivale a una milésima de pulgada.
Parece trivial, pero es importante elegir la talla de guante adecuada para obtener el mejor rendimiento y protección. Llevar un guante demasiado grande no sólo afecta a la destreza, sino que también aumenta el riesgo de infección/contaminación. Las partículas pequeñas o los líquidos pueden introducirse en el espacio entre las manos y los guantes, y las partículas pueden caer de las manos y contaminar las muestras y los procesos. Los guantes demasiado pequeños o demasiado ajustados reducirán la destreza después de un corto período de uso y conducirán rápidamente a la fatiga de las manos.
Los guantes de examen están disponibles con o sin polvo. La ventaja de los guantes con polvo es que son fáciles de poner y quitar. Sin embargo, se sospecha que el polvo de los guantes favorece la aparición de alergias al látex. Considerar alternativas sin polvo sería una mejor opción si usted es sensible al látex.
Hay muchas otras características avanzadas que mejoran la comodidad y podrían ser beneficiosas para su trabajo, como los puños con abalorios, las puntas de los dedos con textura, etc. Los puños con reborde aumentan el nivel de protección contra el goteo de líquidos y la resistencia del guante al evitar que se enrolle, mientras que las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un mejor agarre de los objetos húmedos y secos.
Ningún guante es perfecto para todas las tareas. Busque entre nuestra amplia selección de guantes de examen y utilice nuestra herramienta de selección interactiva para encontrar los que tienen las ventajas que mejor se adaptan a su tarea y a su presupuesto.