Preguntas frecuentes sobre los guantes de examen
¿Son los guantes de nitrilo hipoalergénicos?
Como el nitrilo no contiene ninguna proteína de látex, su índice de alergia es menor que el del látex. El nitrilo es la mejor opción cuando se trata de personas con alergias o pieles sensibles.
¿Nitrilo o látex para los guantes de mecánico?
Los guantes de nitrilo son más resistentes que los de látex. También son más resistentes a los productos químicos y tienen una mayor resistencia a los pinchazos.
¿Cómo se fabrican los guantes de nitrilo?
El nitrilo es un copolímero sintético que se fabrica combinando monómeros como el butadieno y el acrilonitrilo en un gran tanque.
¿Son reciclables los guantes de nitrilo?
Los guantes de nitrilo pueden reciclarse. Sin embargo, tienen que ir a un contenedor de reciclaje especial separado, a diferencia de su contenedor de reciclaje estándar. Como parte de nuestro programa de sostenibilidad, el canal Fisher Scientific se complace en presentarle algunas posibilidades de reciclaje. Por ejemplo, TerraCycle™ es una empresa que ofrece cajas de reciclaje de guantes desechables especializadas. Puede comprarlas online, llenar la caja con sus guantes desechables de nitrilo, vinilo o látex usados, y simplemente enviar la caja a la dirección de recogida. El envío ya está incluido en el precio de la caja.
¿Qué son los guantes de nitrilo sin polvo?
Puede encontrar guantes desechables en versiones con y sin polvo. Los guantes de nitrilo sin polvo están fabricados con una formulación sin polvo que reduce el riesgo de dermatitis de contacto. Además, este tipo de guante puede ayudar a reducir el riesgo de contaminación por partículas durante su uso. Con los guantes de nitrilo con polvo, existe el riesgo de contaminación cruzada por el polvo cuando se quitan los guantes.
¿Qué son los guantes de vinilo?
Los guantes de vinilo se desarrollaron después de que muchas personas empezaran a desarrollar alergias al látex debido a su uso excesivo. Suelen ser inodoros y una de sus principales ventajas es que soportan todo tipo de productos químicos de base alcohólica.