Cell Culture Dishes
Selección rápida
Guía de selección
Consiga las placas de cultivo celular más adecuadas para sus protocolos de laboratorio con nuestra guía de selección interactiva:
3. Qué tratamiento de superficie está buscando?
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Debe tener
ECONÓMICO Y DE ALTA
CALIDAD
CON TRAZABILIDAD Y CALIDAD
GARANTIZADAS
CON UNA VISIBILIDAD
ÓPTIMA
RESPETUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE
Complete su pedido
Grandes ofertas
Gibco DMEM/F-12, sin glutamina
Favorezca el crecimiento de muchas células de mamíferos diferentes con el medio basal DMEM/F-12.
Más informaciónGrandes ofertas
Frascos tratados para cultivo celular Thermo Scientific Nunc con tapas con filtro
Frascos tratados para cultivo celular de 80 cm2 con tapas con filtro de NUNC.
Más informaciónGrandes ofertas
Agujas y lazos desechables Thermo Scientific Nunc
Identifique fácilmente estas asas y agujas desechables codificadas por colores, moldeadas con precisión a partir de material de poliestireno no tóxico (USP Clase VI).
Más información
Guías para ayudarle a elegir
Compre sus marcas
Preguntas frecuentes
¿Cuántas células debo sembrar para iniciar un cultivo celular?
Como las células proliferan después de la siembra, no se recomienda sembrar células de tal manera que se supere el rendimiento medio por pocillo al 100% de confluencia. Dependiendo del tipo de célula, del tamaño de la célula y de la tasa de crecimiento celular, y del número de días de su experimento, puede iniciar su cultivo celular con diferentes densidades de siembra. A continuación se indican las densidades de siembra recomendadas en diferentes placas de cultivo celular. El número de células que alcanzncan la confluencia en una placa varía en función del tipo celular. Para la tabla se han utilizado células HeLa. Los aportes celulares óptimos para sus líneas celulares específicas pueden determinarse mediante pruebas de cultivo iniciales.
¿Cómo puedo elegir la superficie de crecimiento adecuada para mis cultivos celulares?
El poliestireno ópticamente transparente y no tratado con una superficie hidrofóbica es ideal para el cultivo de células en suspensión. También es útil para una variedad de ensayos bioquímicos. Una modificación estándar de la superficie del cultivo de tejidos (TC) hace que la superficie de poliestireno sea más hidrófila y permite una máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células. Para las células, como las primarias y las sensibles, que no crecen bien en la superficie normal del TC, se pueden utilizar placas de cultivo celular recubiertas con colágeno o polilisina. El colágeno es de origen animal, mientras que la polilisina es totalmente sintética.
¿Las placas para cultivo celular tienen fecha de caducidad?
Sí, la tienen. La fecha de caducidad suele referirse a la esterilidad garantizada. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la esterilidad también depende de una manipulación adecuada que garantice que el envase permanezca intacto. Algunos recipientes de cultivo tienen sustancias añadidas, como la gelatina, que pueden degradarse con el tiempo. No se recomienda utilizar este tipo de recipientes de cultivo celular después de la fecha de caducidad.