UserName
25363_Merch_P1_Product
Productos para el aislamiento y purificación de ARN
Busque una gama completa de productos para el aislamiento y la purificación de ARN. Nuestra cartera incluye una variedad de kits, tubos de para lisado, tampones de lisis y tampones de lavado, así como otros materiales adecuados para sus necesidades de investigación.
DESTACADO
Kit de aislamiento de ácidos nucleicos virales/patógenos MagMAX™ de Applied Biosystems™
Diseñado para recuperar ARN y ADN de virus y bacterias gramnegativas en muestras como sangre, hisopos, orina y medios de transporte viral (VTM).
25363_Merch_P2_Product1
Kit de purificación de ARN de plantas GeneJET Thermo Scientific™
Diseñado para la purificación rápida y eficiente de ARN total de alta calidad a partir de una amplia variedad de especies vegetales
Procedimiento completado en 20 minutos después de la lisis celular, produciendo hasta 65 μg de ARN de alta pureza e integridad a partir de una muestra de 50 mg de planta.
25363_Merch_P2_Product2
Buffer de reencuadernación Thermo Scientific™
Para uso con los kits de ARN de plantas MagJET
Buffer para los kits de ARN de plantas MagJET, que permite la purificación de ARN total de plantas mediante perlas magnéticas sin extracción con fenol/cloroformo.
25363_Merch_P2_Product3
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
Applied Biosystems™ Kit de transcripción inversa de cDNA de alta capacidad con inhibidor de RNAsa
Este kit contiene todos los componentes necesarios para la conversión cuantitativa de hasta 2μg de ARN total en ADNc monocatenario en una sola reacción de 20 μL. Puede proporcionar material de muy alta calidad ideal para generar archivos de cDNA.
Microtubos
Nuestra gama de microtubos desechables ofrece comodidad y fiabilidad para la preparación de muestras, la centrifugación y el almacenamiento de pequeños volúmenes de líquido. Están disponibles en versiones estériles o no estériles y con o sin opciones de cierre (por ejemplo, tapas a presión o de rosca).
Invitrogen™ MultiScribe™ Transcriptasa inversa
Una transcriptasa inversa recombinante del virus de la leucemia murina de Moloney (rMoMuLV) que ha sido optimizada para los ensayos basados en sondas TaqMan™. Compatible con reacciones de RT-PCR de un paso y de dos pasos.
Preguntas frecuentes
La aislamiento y purificación de ARN son pasos cruciales en biología molecular para estudiar la expresión génica, secuenciar ARN o realizar otras aplicaciones posteriores. Algunos métodos comunes utilizados para la aislamiento y purificación de ARN son:
  • Extracción con fenol-cloroformo (reactivo TRIzol): Utiliza fenol y cloroformo para separar el ARN de otros componentes celulares
  • Purificación en columna basada en membrana de sílice: Utiliza columnas de centrifugación con membranas de sílice para unir y eluír el ARN
  • Purificación basada en perlas magnéticas: Emplea perlas magnéticas recubiertas con moléculas de unión al ARN para alto rendimiento y automatización
  • Ultracentrifugación en gradiente de cloruro de cesio: Separa el ARN en función de la densidad mediante ultracentrifugación
Selección de Poly(A):
  • Cromatografía en celulosa Oligo(dT): Aísla el ARNm por unión a su cola poly(A)
  • Perlas magnéticas Oligo(dT): Similar a la cromatografía en celulosa pero utiliza perlas magnéticas
  • Precipitación con cloruro de litio: Precipita selectivamente ARN de alto peso molecular
  • Digestión enzimática (tratamiento con DNasa): Elimina la contaminación de ADN digiriendo el ADN con DNasa
Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas en términos de rendimiento, pureza, simplicidad y adecuación para diferentes tipos de muestras y aplicaciones posteriores. La elección del método a menudo depende de los requisitos específicos del experimento y del tipo de muestra que se está procesando.
La aislamiento de ARN implica una variedad de productos químicos para lisar las células, inhibir las ARNasas y separar el ARN de otros componentes celulares. Algunos productos químicos clave comúnmente utilizados en la aislamiento de ARN son:
  • Tiocianato de guanidinio: Un agente caotrópico que desnaturaliza proteínas y protege el ARN de la degradación por ARNasa. Se encuentra en reactivos como TRIzol
  • Fenol: Utilizado en la extracción con fenol-cloroformo para desnaturalizar proteínas y separarlas del ARN
  • Cloroformo: Mezclado con fenol para crear un sistema bifásico que separa el ARN en la fase acuosa
  • Isopropanol o etanol: Utilizado para precipitar el ARN de la fase acuosa después de la extracción
  • Acetato de sodio: A menudo añadido a la fase acuosa para ayudar a precipitar el ARN durante la precipitación con alcohol
  • DNasa I: Una enzima utilizada para digerir el ADN contaminante en las preparaciones de ARN
  • Reactivo TRIzol: Una solución comercial que contiene tiocianato de guanidinio, fenol y otros componentes para la extracción de ARN
  • Buffers de membrana de sílice: Buffers que contienen sales caotrópicas (como cloruro de guanidinio) y etanol utilizados en la purificación de ARN basada en columnas de sílice
  • Cloruro de litio: Utilizado para la precipitación selectiva de ARN, particularmente ARN de alto peso molecular
  • Perlas magnéticas: Recubiertas con oligo(dT) u otras moléculas para unir ARN, utilizadas en métodos de purificación basados en perlas
Estos productos químicos son esenciales para aislar y purificar eficazmente el ARN mientras se previene la degradación y la contaminación.
Evitar la contaminación por ADN durante la aislamiento de ARN es crucial para garantizar la pureza de la muestra de ARN. Aquí hay varias estrategias para minimizar la contaminación por ADN:
  1. Después de aislar el ARN, trate la muestra con DNasa para degradar cualquier ADN restante. Hay kits comerciales de DNasa libres de ARNasa disponibles para este propósito.
  2. Utilice agentes desnaturalizantes fuertes como el tiocianato de guanidinio durante el paso de lisis celular. Estos agentes ayudan a desnaturalizar las proteínas, incluidas las nucleasas que podrían degradar el ARN.
  3. Trabaje en un entorno limpio y utilice equipos y reactivos estériles y libres de ARNasa. Evite la contaminación cruzada cambiando los guantes con frecuencia y utilizando pipetas y puntas dedicadas.
  4. Siga protocolos que incluyan pasos para precipitar selectivamente el ARN mientras se lava el ADN. Los pasos de precipitación con etanol e isopropanol pueden ayudar a purificar el ARN.
  5. Los kits comerciales de aislamiento de ARN están diseñados para minimizar la contaminación por ADN. Estos kits suelen incluir pasos para la unión y el lavado selectivo del ARN.
  6. Al utilizar métodos de aislamiento basados en columnas, no sobrecargue las columnas con demasiada muestra, ya que esto puede llevar a una eliminación incompleta del ADN.
  7. Ocasionalmente realice aislamientos simulados (sin muestras) para asegurarse de que sus reactivos y equipos no estén contaminados con ADN.
  8. Después del aislamiento, verifique la contaminación por ADN utilizando la PCR dirigida a una secuencia de ADN específica. Si ocurre amplificación, indica la presencia de contaminación por ADN.
Siguiendo estos pasos, puede reducir significativamente el riesgo de contaminación por ADN en sus muestras de ARN.
Recursos relacionados
Sistema FastPrep®, una solución completa para la preparación de sus muestras
Una guía detallada de los instrumentos FastPrep, soportes para tubos, matriz de lisis, kits de aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, proteínas y ARN, así como otras herramientas para lograr altos rendimientos de ADN y ARN.
25363_Merch_P8_Doc1
Simplifique su proceso de purificación de ARNm
Resina de afinidad Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 - le ayuda a mejorar la pureza y el rendimiento de su ARNm.
Labels and Ribbons
Prepárese para el descubrimiento, soluciones de flujo de trabajo en biología molecular
Portafolio de soluciones para su aislamiento de ácidos nucleicos.
Labels and Ribbons
Compre sus marcas