Learn More
Invitrogen™ Kit de aislamiento de ARN total MagMAX™-96
Código de producto. 10764417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
96 preparaciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10764417 96 preparaciones 96 preparaciones
1 options
Código de producto. 10764417 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1830
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Contenido del kit: Una placa de procesamiento y tapa; 11 ml de concentrado de solución de lisis y unión; 18 ml de concentrado de solución de lavado 1; 55 ml de concentrado de solución de lavado 2; 12 ml de concentrado de reunión de ARN; 10 ml de tampón de elución; 6 ml de tampón de ADNasa MagMAX TURBO; 1,1 ml de microesferas de unión de ARN; 1,1 ml de potenciador de lisis y unión; 110 μl de ADNasa TURBO. Contiene suficientes reactivos para aislar el ARN de 96 muestras.
Tecnología basada en gránulos magnéticos para purificar el ARN total
El kit de aislamiento de ARN total MagMAX-96 está diseñado para la purificación rápida de rendimiento moderado de ARN a partir de tejido y células animales y vegetales. El ARN purificado mediante el kit es idóneo para aplicaciones de PCR y RT-PCR. El kit utiliza purificación basada en partículas magnéticas e incluye suficientes reactivos para 96 reacciones.
Ventajas de la purificación basada en partículas magnéticas MagMAXLas partículas magnéticas ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para el aislamiento de ARN. Los gránulos unen el ARN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ARN mayores y más homogénea. Además, debido a que no se utilizan filtros, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras. Dado que solo se necesitan unas pocas partículas magnéticas para conseguir uniones muy eficaces, el ARN unido puede eluirse en solo 20–50 µl de agua sin nucleasas, lo cual concentra el ARN a partir de muestras grandes diluidas.
Admite diversos tipos de muestras El kit admite diversas muestras biológicas y una amplia gama de cantidades de entrada de células y tejidos. El kit está optimizado para un alto rendimiento de aislamiento de ARN desde 25 células a 2 x 106 células, así como pequeñas muestras de tejido de plantas y mamíferos (hasta 10mg). El protocolo puede automatizarse al completo. El kit incluye directrices detalladas para la automatización general.
  • Condiciones de lisis / vinculación mejoradas para admitir entradas de muestras mayores
  • Reactivos para tratamiento TURBO DNase™ incluidos, para minimizar la contaminación de ADN y preservar la integridad del ARN
  • Incluye protocolo para el aislamiento de ARN a partir de tejidos vegetales
  • 96 reacciones por kit, adecuado para de rendimiento moderado
  • Protocolos automatizados, compatible con usuarios de alto rendimiento
Productos acompañantes El concentrado de solución vinculante / lisis, el concentrado de solución de lavado 1 y el concentrado de solución de lavado 2 son componentes del kit que también pueden adquirirse por separado. El medio de aislamiento de ARN vegetal se puede usar junto con el kit de aislamiento de ARN total MagMAX-96 para el aislamiento de ARN a partir de tejidos vegetales.
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de células vegetales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido del kit (almacenamiento):
• Una placa de procesamiento y tapa (temperatura ambiente)
• 11 ml concentrado de solución de lisis/unión (temperatura ambiente)
• 18 ml concentrado de solución de lavado 1 (temperatura ambiente)
• 55 ml concentrado de solución de lavado 2 (temperatura ambiente)
• 12 ml concentrado de reunión de ARN (temperatura ambiente)
• 10 ml tampón de elución (4 °C o a temperatura ambiente)
• 6 ml de tampón de ADNasa MagMAX™ TURBO™ (4 °C o a temperatura ambiente)
• 1,1 ml de microesferas de unión a ARN (4 °C)
• 1,1 ml de potenciador de lisis / unión (- 20 °C)
• 110 µl de ADNasa TURBO™ (- 20 °C)
Contiene suficientes reactivos para aislar el ARN de 96 muestras.
Isolation Technology Gránulo magnético
Volumen de elución 50 μl
Tipo de muestra Células de mamíferos, plantas, tejidos (mamíferos)
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) MagMAX™ Express 24 y 96, sistemas robóticos de manipulación de líquidos, procesador de partículas magnéticas estándar MagMAX™ Express-96
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), ensayos de protección de nucleasas, Northern Blotting, construcción de biblioteca de ADNc
Cantidad 96 preparaciones
Condiciones de envío Box 1: Dry Ice
Box 2: Room Temperature
Cantidad de material de partida Hasta 10 mg de tejido vegetal, hasta 2 × 10^6 células, hasta 5 mg de tejido animal
Producción 40 µg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine, Thiocyanic acid