Learn More
Cytiva Kit de virus/patógenos Sera-Xtracta
Código de producto. 16658322 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 purificaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16658322 96 purificaciones 1 set
1 options
Código de producto. 16658322 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29506009
 Artículo restringido
En stock
Para un aislamiento eficaz y total de ácido nucleico (ADN/ARN) de bacterias y virus, incluido COVID-19
  • Sera-Xtracta Kit de virus/patógenos para el aislamiento de ácidos nucleicos totales (ADN/ARN) de alto rendimiento de bacterias y virus, incluidos adenovirus (tipo 14), influenza A (H3N2) y COVID-19.
  • Ofrece las ventajas de la extracción en fase sólida (utilizando gránulos magnéticos) y rendimientos reproducibles.
  • El protocolo simplificado se puede adaptar tanto para el procesamiento manual como automatizado de alto rendimiento.
  • Escalable hasta 400 μL de muestra.
  • El procedimiento de extracción rápida se puede completar en menos de 30 minutos.
  • Para su uso con matrices biológicas respiratorias, sangre y medios de transporte universales para apoyar la detección posterior sensible de virus y otros patógenos encontrados en concentraciones bajas.
  • Compatible con técnicas de biología molecular, incluidas la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR, RT-qPCR), PCR digital de gotas (ddPCR ) y la secuenciación de próxima generación (NGS ).
  • Sera-Xtracta El kit Virus/Pathogen proporciona un método simple y rápido para optimizar el flujo de trabajo para un sistema de detección sensible de virus y otros patógenos que se encuentran en bajas concentraciones.
  • Optimice los flujos de trabajo de aislamiento para reducir los cuellos de botella
  • Para hacer frente a este cuello de botella, nuestra sólida química de extracción garantiza que el ácido nucleico total se une selectivamente a los gránulos superparamagnéticos, mientras que las impurezas se eliminan eficazmente durante los pasos de lavado rápido.
  • El ácido nucleico total de alta calidad resultante se eluye entonces del gránulo utilizando un tampón de elución adecuado de propia elección.
  • El rápido Sera-Xtracta El flujo de trabajo proporciona ácido nucleico puro y de alta calidad adecuado para pruebas moleculares sensibles.
Las enfermedades infecciosas afectan a millones de personas cada año. Los agentes particularmente virulentos y resistentes a múltiples fármacos son cada vez más responsables de las infecciones con complejidades cada vez mayores. El diseño, fabricación y validación de ensayos para estos agentes patógenos requiere la purificación exitosa de ácido nucleico de alta calidad. Esto es esencial para cualquier investigación molecular y flujo de trabajo de pruebas. El proceso de purificación de ácidos nucleicos puede ser un cuello de botella porque se necesita suficiente ácido nucleico de muestras biológicas para cumplir un umbral de sensibilidad para ensayos diseñados para ayudar a identificar, mapear o tomar decisiones informadas sobre infecciones latentes y activas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Todos los reactivos pueden almacenarse a temperatura ambiente (de 15 ° a -25 °C). Para la proteinasa K, una vez reconstituida, almacenar a entre 2 °C y -8 °C
Incluye Reactivo de unión/lisis 60 ml; tampón de lavado 100 ml; 400 gránulos SeraSil-Mag de 1,1 ml; 700 gránulos SeraSil-Mag de 1,1 ml; proteinasa K 30 mg (liofilizada)
Cantidad 96 purificaciones
Tamaño de muestra Hasta 400 μl de muestra
Tiempo de prueba Se puede completar en menos de 30 minutos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit (96 extractions)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid, hydrochloric acid, proteases
  • UNKNOWN ACUTE-20% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.