Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, for HIV-1 dried blood spots (DBS)
Código de producto. 17856501 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17856501 100 reacciones paquete de 100
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 17856501 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A53770
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
The Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit for HIV-1 dried blood spots is designed to recover viral RNA from dried blood spots (DBS) and plasma for HIV-1 drug resistance testing.
  • Kit is designed to recover viral RNA from dried blood spots (DBS) and plasma for HIV-1 drug resistance testing
  • MagMAX magnetic-bead technology ensures reproducible recovery of high-quality HIV-1 viral RNA compatible with downstream applications such as RT-PCR and Sanger sequencing
  • Automation: Workflows are designed for the KingFisher Flex and KingFisher Duo Prime systems
  • Sensitivity: Extracts amplifiable viral RNA from DBS and plasma samples
    • DBS: >2000 copies/mL
    • Plasma: >1000 copies/mL
  • Duration: Test takes less than 60 minutes: ∼30 min DBS lysis, ∼30 min viral RNA extraction
Benefits of MagMAX magnetic bead–based purification:
  • Beads bind the nucleic acid more efficiently than glass-fiber filters, resulting in higher and more consistent yields
  • Since filters and vacuum manifolds are not used, there is no risk of filter clogging due to cellular particulates in samples
  • This clogging issue is of particular concern with protein-rich, large-volume samples such as whole blood or plasma that are commonly used for viral testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Magnetic
Contenido y almacenamiento • 60 mL Dried Blood Spots Lysis Solution
• 55 mL Binding Solution
• 100 mL Wash Buffer
• 10 mL Elution Solution
• 1 mL Proteinase K
• 2 mL Total Nucleic Acid Binding Beads
Método de detección HIV-1 viral RNA compatible with downstream applications such as RT-PCR and Sanger sequencing
Tipo de muestra Whole Blood, Plasma
Para utilizar con (equipo) KingFisher Duo Prime, KingFisher Flex, Magnetic Stand
N.º de reacciones 100 reactions
Cantidad 100 reacciones
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.