Learn More
Cytiva Kit de virus/patógenos Sera-Xtracta
Código de producto. 16690284 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 extracciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16690284 1000 extracciones 1 set
1 options
Código de producto. 16690284 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29514201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Kit de virus/patógenos Sera-Xtracta para el aislamiento total de ácidos nucleicos (ADN/ARN) de alto rendimiento de bacterias y virus, incluyendo Adenovirus (Tipo 14), Influenza A (H3N2) y COVID-19.
  • Escalabilidad: hasta 400 μL de muestra
  • Especificaciones de recuperación: Detección reproducible de títulos virales bajos a partir de 10 pfu/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Todos los reactivos pueden almacenarse a temperatura ambiente (15 a 25 °C). Para la proteinasa K, una vez reconstituida, almacenar a entre 2 y 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ácido nucleico
Incluye 630 mL de reactivo de unión/lisis; 1000 mL de tampón de lavado; 10,4 ml de SeraSil-Mag, 400 perlas; 10,4 ml de SeraSil-Mag, 700 perlas; 2 x 110 mg de proteinasa K (liofilizada)
Cantidad 1000 extracciones
Tiempo de prueba Se puede completar en menos de 30 minutos
Formulario Líquido, a base de perlas magnéticas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SeraXtracta Virus/Pathogen Kit (1000 extractions)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, salts ofthiocyanic acid, hydrogen chloride