Learn More
Applied Biosystems™ Kit de aislamiento de ARN vegetal MagMAX™
Código de producto. p-7181498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 preparaciones
384 preparaciones
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15786048 96 preparaciones 1 set
15796048 384 preparaciones 1 set
17153621 1000 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15786048 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A33784
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El kit de aislamiento de ARN vegetal MagMAX está diseñado para la purificación automatizada de alto rendimiento o manual de ARN total de una amplia variedad de especies vegetales y tipos de tejidos.
The MagMAX Plant RNA Isolation Kit is designed for automated high-throughput or manual purification of total RNA from wide variety of plant species and tissue types. It utilizes paramagnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. The high binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagMAX magnetic beads makes the technology ideal for high-throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual nucleic acid purification by low- throughput users. The resulting high quality purified RNA is free of proteins, nucleases, and other contaminants or inhibitors, and can be used in a wide range of downstream applications, such as RT-PCR, RT-qPCR, and other enzymatic reactions.
El kit de aislamiento de ARN vegetal MagMAX está diseñado para la purificación automatizada de alto rendimiento o manual de ARN total de una amplia variedad de especies vegetales y tipos de tejidos. Utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagMAX hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual de ácidos nucleicos para usuarios con bajo rendimiento. El ARN purificado de alta calidad resultante no tiene proteínas, nucleasas ni otros contaminantes o inhibidores, y se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones posteriores como RT-PCR, RT-qPCR y otras reacciones enzimáticas.
• Versátil: adecuado para otro tipo y parte de las plantas, incluyendo muestras leñosas, ricas en polifenol y lignificadas
• Alta producción de ARN total puro
• Calidad alta: aísla el ARN total intacto, sin inhibidores y contaminación por ADNg. El ARN aislado es adecuado para el almacenamiento a largo plazo a -20 °C.
• Flexible: fácilmente ajustable para plataformas de automatización de alto rendimiento y procesamiento manual
Aplicaciones
El kit de aislamiento de ARN vegetal MagMAX está diseñado para la extracción rápida de ARN de alta pureza adecuado para todas las aplicaciones de biología molecular convencionales, entre las que se incluyen:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern Blotting
• Ensayo de protección de nucleasas
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX
–El formato de purificación basado en gránulos magnéticos del kit permite escalar fácilmente el número de muestras procesadas manualmente con un soporte magnético o con un procesador de partículas magnéticas como el KingFisher Duo Prime o KingFisher Flex.
Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para el aislamiento de ácidos nucleicos. Los gránulos unen el ARN y ADN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros y colectores de vacío, no hay riesgo de que partículas de tejido no digeridas obstruyan estos elementos durante el proceso de extracción. Este problema de obstrucción es de particular preocupación con las muestras fibrosas de tejido vegetal que no están completamente lisadas durante los pasos de la interrupción y la homogeneización.
Química de superficie de gránulos optimizada
El ácido carboxílico Dynabeads MyOne utilizado en el kit de aislamiento de ARN vegetal MagMAX tiene una química de superficie optimizada con un área de la superficie específica alta que permite una cinética eficiente y una alta sensibilidad en la captura de ácidos nucleicos. Estos aspectos hacen que la tecnología magnética de Dynabeads sea ideal para la recuperación de los objetivos de ARN encontrados en una gran variedad de muestras vegetales. Una vez capturado, el ARN se eluye en 100 µl y estará listo entonces para aplicaciones posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 60 ml de tampón de lisis, almacenar a temperatura ambiente
• 1 vial de ADNasa I (liofilizado), almacenar de -5 a -30 °C tras la reconstitución
• 1 ml de tampón de reconstitución de ADNasa I (añadir al vial de ADNasa I)
• 3 x 1 ml de solución de cloruro de manganeso, almacenar a una temperatura de -5 a -30 °C
• 2 gránulos de unión de ARN de 1,4 ml, almacenar a 2–8 °C
• 12 ml de tampón ADNasa I (2X), almacenar a -20±5 °C
• 110 ml de concentrado de solución de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente
• 50 ml de concentrado de solución de lavado 2, almacenar a temperatura ambiente
• 20 ml de tampón de reunión, almacenar a temperatura ambiente
• 30 ml de tampón de elución, almacenar a temperatura ambiente
Tipo de muestra Muestras vegetales
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales y protocolos automatizados
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación, RT-PCR (punto final), PCR en tiempo real
Línea de productos MagMAX
Cantidad 96 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Target ARN total