Learn More
Invitrogen™ Kit de ARNi MEGAscript™
Código de producto. 10536935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10536935 20 reacciones 20 reacciones
1 options
Código de producto. 10536935 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1626
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Kit de ARNi MEGAscript™
El kit ARNi Invitrogen™ MEGAscript™ está diseñado para la síntesis de grandes cantidades de masa de ARN bicatenario para experimentos con ARNi en sistemas que no sean de mamíferos. El kit de ARNi MEGAscript utiliza la tecnología patentada de transcripción de alta producción Invitrogen e incluye reactivos para la transcripción, la digestión de la nucleasa y la limpieza. El kit incluye suficientes reactivos para 20 reacciones.
Sintetice grandes cantidades de ARN bicatenario:
La capacidad de generar grandes cantidades de ARN bicatenario limpio es crucial para el éxito de los experimentos con ARNi. El kit de ARNi MEGAscript permite a los investigadores de ARNi sintetizar de 50 a 100 μg o más de ARN bicatenario en una sola reacción de transcripción. Por lo general, la producción es de 10–50 veces superior a la cantidad de ARN producida por las reacciones de transcripción convencionales. El ADN de PCR o de origen plasmídico se puede utilizar como plantilla para la reacción de transcripción. Las cadenas sentido y antisentido se pueden sintetizar a partir de una plantilla de ADN generada mediante PCR que contenga promotores de la RNA polimerasa T7 en ambos extremos de la plantilla, lo que elimina la necesidad de un paso de recocido separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La mezcla de enzimas T7, tampón de reacción 10X T7, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, tampón de unión 10X, solución de elución, ARNasa, DNasa I, tampón de digestión 10X, solución de lavado 2X y plantilla de control se almacenan a – 20 °C, el agua libre de nucleasas se puede almacenar a cualquier temperatura. Los cartuchos de filtro y los tubos de recogida se almacenan a temperatura ambiente.
Tipo de control Control de transcripción
Tipo de muestra ARN bicatenario (largo)
N.º de reacciones 20 reactions
Línea de productos Ambion, MEGAscript
Cantidad 20 reacciones
Condiciones de envío Hielo húmedo