Learn More
Invitrogen™ Minikit de ARN PureLink™
Código de producto. p-4928437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 cartuchos
50 preparaciones
Tipo de producto:
Homogeneizador
Minicolumnas de ARN
Minikit ARN
Tamaño de la unidad:
250 preparaciones
50 reacciones
cada uno
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
10359103 10 preparaciones Minikit ARN cada uno
10307963 50 preparaciones Minikit ARN cada uno
13355364 250 preparaciones Minikit ARN 250 preparaciones
15914204 50 cartuchos Minicolumnas de ARN paquete de 50
10043742 50 cartuchos Homogeneizador 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10359103 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12183020
Proporciona un método simple, fiable y rápido en columna para aislar ARN total de alta calidad a partir de una amplia variedad de fuentes sin necesidad de emplear reactivos peligrosos como el fenol
The PureLink RNA Mini Kit is a column-based kit used to isolate high-quality total RNA from a wide variety of sample types in 20 minutes using standard laboratory equipment. The kit includes RNase-free lysis and wash solutions that protect RNA from RNases while liberating the RNA from DNA, proteins, and other cellular debris. The fast spin-column workflow is ideal for processing low to mid-throughput batch sizes. The advanced PureLink RNA Mini spin column design allows for maximum sample input (200 mg of tissue) and RNA recovery (up to 1000 μg). This means that users can process both small and large sample sizes with the same RNA isolation kit.
Purificación de columnas rápida y cómoda
El minikit de ARN PureLink™ proporciona una rápida purificación de ARN total a partir de una amplia variedad de tipos de células y tejidos para producir hasta 1000 μg de ARN purificado a partir de una única extracción. Se puede obtener ARN total de alta calidad a partir de cantidades preparadas de tamaño pequeño o mediano de material inicial sin contaminación de ADN genómico.
Purificación de ARN simplificada y no tóxica
El minikit de ARN PureLink™ combina la lisis de isotiocianato de guanidina sin toxicidad con la velocidad, la pureza y la facilidad de uso de la purificación mediante membrana de sílice. Este procedimiento fácil y seguro normalmente se puede realizar en menos de 20 minutos sin necesidad de realizar extracciones peligrosas de fenol/cloroformo, centrifugado de CsCl, LiCl o precipitación de alcohol.
  • Obtenga ARN de alto rendimiento e integridad
  • Capacidades de purificación de ARN rápidas y seguras
  • ARN listo para su uso para numerosas aplicaciones posteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento •; 20 ml de tampón de lisis; almacenar a temperatura ambiente
• 10 ml de tampón de lavado I; temperatura ambiente
• 4 ml de tampón de lavado II; temperatura ambiente
• 3 ml de agua sin ARNasa; temperatura ambiente
• 10 cartuchos de centrifugación PureLink con tubos de recogida; temperatura ambiente
• 10 tubos de recogida; temperatura ambiente
• 10 tubos de recuperación; temperatura ambiente
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Tiempo de purificación 20 min (tras la homogeneización de muestras)
Volumen de elución 30–300 μl
Tipo de muestra Bacterias, sangre, células, plantas, tejidos, levaduras, reacciones enzimáticas (digestiones de ADNasa, etiquetado de ARN/preparaciones de limpieza, IVT), sangre, células, muestras de plantas, tejido, levadura, Enzymatic Reactions
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Tipo de producto Minikit ARN
Cantidad 10 preparaciones
Báscula Mini
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Bacterias: ≤109 células
Sangre: ≤0,2 ml
Células: ≤5 x 107
Planta: ≤ 250 mg
Tejido: ≤200 mg
Levadura: ≤5 x 108 células
Reacciones enzimáticas: ≤1,2 ml
Producción Hasta 350 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PureLink RNA Mini Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid