UserName
General Purpose Wipers
Toallitas de uso general
Las toallitas de uso general están diseñadas para diversas tareas de limpieza, desinfección y absorción en entornos industriales y personales. Fabricadas con diversos materiales con opciones tanto desechables como reutilizables, están disponibles como toallitas individuales, en cajas a granel y en rollos.
PRECIO WEB
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Science Toallitas de precisión
Toallitas de baja pelusa, alta absorbencia y químicamente inertes para tareas delicadas e instrumentación.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Science Precision Wipes
ROLLO COMPACTO
Kimberly-Clark™ Papel limpiador WypAll™ L20
Para una limpieza versátil en entornos de producción y mantenimiento
Perfectas para la limpieza de herramientas y piezas, con tecnología de gofrado que ofrece un gran equilibrio entre rendimiento y valor.
Kimberly-Clark™ Papel limpiador WypAll™ L20
100% PURA FIBRA
Kimberly-Clark™ Kimtech Science™ Toallitas para tareas delicadas
Para una limpieza de alto rendimiento en el laboratorio
Adecuadas para entornos de laboratorio ISO Clase 4 o superior. Ideal para la limpieza de cristalería, instrumentos y superficies/piezas delicadas.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Science Delicate Task Wipers 7558
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
FAQ
Las toallitas de uso general son paños o toallitas versátiles para la limpieza diaria en hogares, oficinas y establecimientos comerciales. Sirven para limpiar superficies, limpiar derrames, quitar el polvo y desinfectar. Fabricadas en papel, tela o tejido no tejido, pueden estar secas o prehumedecidas. Estas toallitas se valoran por su comodidad, facilidad de uso y eficacia. Por otro lado, las toallitas para entornos controlados están diseñadas para salas blancas, laboratorios y áreas que requieren un control de la contaminación. Están fabricadas con materiales que no sueltan pelusa, como el poliéster o la microfibra y pueden ser estériles o contener pocos contaminantes iónicos. Producidas bajo estrictos controles de calidad para minimizar la contaminación, cumplen rigurosas normas como la ISO.
Tanto las toallitas secas como las húmedas ofrecen distintas ventajas en función de las necesidades y preferencias específicas del usuario. Las toallitas secas permiten a los usuarios añadir el tipo y la cantidad de productos químicos, desinfectantes o simplemente agua que prefieran lo que ofrece flexibilidad para diferentes tareas, mientras que las toallitas prehumedecidas y listas para usar resultan cómodas para la limpieza y la higiene personal sobre la marcha. En general, las toallitas secas son más económicas que las prehumedecidas, sobre todo si se compran a granel. A diferencia de las toallitas húmedas, las toallitas secas se pueden almacenar durante más tiempo sin riesgo de que se sequen. Las toallitas húmedas están disponibles en varias fórmulas, como las antibacterianas, las desinfectantes o las especiales para tareas específicas.
Los paños industriales son materiales de limpieza absorbentes y duraderos diseñados para su uso en diversos entornos industriales y comerciales. Se suelen utilizar para tareas como la limpieza de maquinaria, el fregado de superficies, la eliminación de grasa y aceite y el mantenimiento general. Los paños industriales están disponibles en distintos materiales, como tela, papel y fibras sintéticas, y pueden tratarse con productos químicos específicos para mejorar su capacidad de limpieza o para cumplir normas industriales concretas. Se valoran por su resistencia, capacidad de absorción y versatilidad en tareas de limpieza difíciles.
Recursos e información relacionada
Paños
Descubra información completa y guías de compra de escobillas limpiaparabrisas, adecuadas tanto para uso general como para entornos controlados.
Wipers
Compre sus marcas