Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Potencia X80 Clean™ Paños reutilizables resistentes blancos 8377
Código de producto. 12655606
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
317 x 314 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12655606 317 x 314 mm 1 rollo
1 options
Código de producto. 12655606 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 8377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    82.80€ / 1 rollos
    Ahorro 154.20€
    65% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los paños de limpieza reutilizables, preferidos tres veces más que los trapos, son ideales en la fabricación industrial para la limpieza intensa de superficies ásperas. Cada paño absorbente está hecho con Hydroknit™ Tecnología que garantiza que sea fuerte, duradera y resistente al desgarro. Certificación para el contacto con alimentos. 1 rollo de paño grande x 455 paños absorbentes blancos.
  • Cada rollo de paño grande contiene 455 paños de limpieza industriales blancos de una capa.
  • Diseñado con precisión para eliminar virutas y residuos de metal de superficies abrasivas, como máquinas, herramientas y piezas, ayuda a mejorar la productividad y la eficiencia al tiempo que reduce el desperdicio.
  • Altamente reutilizable, hasta 20 veces.
  • Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
  • Los paños de limpieza reutilizables han sido probados como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
  • Siga siempre las instrucciones del fabricante sobre dilución, aplicación y tiempo de contacto.
  • Se entregan en un rollo de alta capacidad y están certificados para contacto con alimentos.
  • Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Professional™ dispensadores de rollos de toallitas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (imperial) 11,81 in
Longitud (métrico) 317 mm
Anchura (imperial) 11,81 in
Anchura (métrico) 30 cm
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Dimensiones (L x An) 317 x 314 mm
Para utilizar con (aplicación) Para tareas de alta intensidad en zonas industriales; limpieza de piezas y maquinaria
Para utilizar con (equipo) Kimberly-Clark Professional Dispensador
Cantidad de embalaje 80 paq.
Tela 1 capas