Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Toallitas de limpieza Pure 7623
Código de producto. 10223723 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
380 x 340 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10223723 380 x 340 mm 1 rollo
1 options
Código de producto. 10223723 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    115.34€ / 1 rollos
    Ahorro 183.66€
    61% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Perfecto para limpiar en seco equipos y superficies críticas en las industrias farmacéutica, biotecnológica, de dispositivos médicos y de procesamiento de alimentos. 34 cm (ancho), compatible con 6146, 6154 y 6155. 1 rollo x 600 hojas, 1 capa, color blanco (600 en total).
  • 1 rollo x 600 hojas blancas de 1 capa (600 en total)
  • Perfecto para la limpieza en seco de equipos y superficies críticas en las industrias farmacéutica, de biotecnología de alta tecnología, de dispositivos médicos y de procesamiento de alimentos.
  • Compatible con dispensadores de toallitas de suelo y de pared 6146, 6154 y 6155
  • Absorción con bajo nivel de generación de pelusas para aplicaciones y superficies delicadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 13,77 in
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (imperial) 13,77 in
Anchura (métrico) 340 mm
Material Papel
Certificaciones/conformidad ISO 140001, ISO 9001
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 380 x 340 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Para limpieza en seco de superficies y equipos de uso crítico
Para utilizar con (equipo) Se pueden utilizar con una amplia gama de sistemas de dispensación fijos o móviles para ayudar a controlar el uso y reducir el gasto.
Cantidad de embalaje 600 hojas/paquete.
Tela 1 capas
Tamaño Grande