Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L40 Potencia Clean™ Limpiaparabrisas
Código de producto. p-8000663
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25 x 41 cm (9,8 x 16,1 in)
30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
paquete de 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11778038 25 x 41 cm (9,8 x 16,1 in) paquete de 9
10627645 30,4 x 31,7 cm (12 x 12,5 in) paquete de 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11778038 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7462
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los paños brindan suavidad y resistencia, perfectos para la limpieza de rutina o para limpiar manos y caras. Fuerte, muy grueso y altamente absorbente. Los paños blancos desechables fabricados con tecnología de lámina base DRC se limpian rápidamente sin deshacerse.
  • Absorción excepcional un 25% más rápida que las toallas normales.
  • Fabricado con tecnología de lámina base Double Re-Creped (DRC), tela en capas resistente, gruesa y muy absorbente.
  • Compatible para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
  • Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
  • Sistema flexible que le brinda acceso controlado a limpiaparabrisas protegidos higiénicamente cuando limpia o seca en movimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Limpiaparabrisas industrial de uso medio
Longitud (imperial) 17,32 in
Longitud (métrico) 25 cm
Anchura (imperial) 17,32 in
Anchura (métrico) 41 cm
Material Celulosa de doble crepe
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 25 x 41 cm (9,8 x 16,1 in)
Para utilizar con (aplicación) Paño de vida útil limitada que utiliza la tecnología de las hojas de recrepado doble (DRC), fibra en capas resistente y espesa, muy absorbente, limpia sin deshacerse, se necesitan menos paños para la misma tarea, de modo que reduce los costes
Tela 1 capas