Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Wettask™ Toallitas para disolventes 7757
Código de producto. 17132242
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30,4 x 15,2 cm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17132242 30,4 x 15,2 cm 6 rollos
1 options
Código de producto. 17132242 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    53.26€ / 6 rollos
    Ahorro 101.74€
    65% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Toallitas de limpieza higiénicas, con la Wettask™ El cubo dispensador de rollos de toallitas y el producto químico o desinfectante elegido ayudan a controlar los costos y mejorar la seguridad en entornos de atención médica con mucha actividad. Cantidad 6 rollos x 140 toallitas blancas (840 en total).
  • Cada rollo de repuesto de toallitas contiene 140 toallitas blancas secas listas para saturarse con el producto químico o desinfectante de su elección.
  • Ideal para el control de infecciones en entornos sanitarios con mucha actividad.
  • Diseñado para su uso con el Wettask™ Cubo dispensador de toallitas limpiadoras (código de producto 7919), un sistema de limpieza hermético y rellenable que utiliza estas toallitas limpiadoras con el producto químico o desinfectante elegido.
  • La tapa con cierre automático elimina el riesgo de que las toallitas de limpieza se sequen y pierdan eficacia desinfectante, ayuda a controlar los costos de los desinfectantes y sanitizantes y mejora la seguridad al reducir los derrames.
  • Toallitas secas higiénicas resistentes al moho y a las bacterias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita especializada
Longitud (imperial) 10,23 in
Longitud (métrico) 15,2 cm
Anchura (imperial) 10,23 in
Anchura (métrico) 12,7 cm
Material Fibra sintética
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 30,4 x 15,2 cm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para el control de infecciones en entornos de atención sanitaria ajetreados
Para utilizar con (equipo) WetTask™ Cubos dispensadores de toallitas húmedas en rollo (7918 y 7919)