Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Wettask™ Fuerza Clean™ Toallitas para disolventes 7762
Código de producto. 11862160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
6 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
11862160 6 paq. paquete de 6
1 options
Código de producto. 11862160 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.00€
    222.40€ / paquete de 6
    Ahorro 281.60€
    55% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Toallitas desechables resistentes y que no dejan pelusa. Wettask™ El cubo dispensador de rollos de toallitas y el solvente elegido ayudan a controlar los costos y mejorar la seguridad en entornos de atención médica con mucha actividad. Cantidad 6 rollos x 90 toallitas limpiadoras blancas (540 en total)
  • Cada rollo de recambio de toallitas contiene 90 toallitas blancas. WypAll Wettask™ Fuerza Clean™ Toallitas de limpieza listas para saturarse con el disolvente de elección
  • Las toallitas resistentes y con poca pelusa son perfectas para el control de infecciones en entornos sanitarios con mucha actividad.
  • Toallitas secas higiénicas resistentes al moho y a las bacterias.
  • Diseñado para su uso con el Wettask™ Cubo dispensador de toallitas limpiadoras (código de producto 7919), un sistema de limpieza hermético y rellenable que utiliza estas toallitas limpiadoras con el disolvente, desinfectante, producto químico o detergente de su elección.
  • La exclusiva tapa de cierre automático reduce la exposición de los trabajadores a COV dañinos al mantener el sistema cerrado en todo momento, lo que ayuda a controlar los costos de los solventes y mejora la seguridad al reducir los derrames.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto DSX Limpiaparabrisas
Longitud (imperial) 12,59 in
Longitud (métrico) 318 mm
Anchura (imperial) 12,59 in
Anchura (métrico) 305 mm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 318 x 305 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Para una limpieza y desinfección sin aerosoles, control de infecciones en áreas de atención sanitaria, y resistencia al moho y a las bacterias.
Cantidad de embalaje 6 paq.