Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 General Clean™ Toallitas de uso medio, rollos de alimentación central de 2 capas, 6 rollos x 400 toallitas de papel
Código de producto. p-7222293
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16398338 Blanco 6 rollos
16366158 Azul 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16398338 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7278
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para tareas de limpieza y mantenimiento más exigentes. El papel de limpieza de un solo uso, en relieve y de dos capas ofrece mayor resistencia y apariencia. Cantidad 6 rollos x 400 hojas, 2 capas (2.400 en total).
  • El rollo de papel de limpieza L20 contiene 400 hojas de papel de limpieza blancas de 2 capas.
  • Diseñado para tareas de limpieza y mantenimiento más exigentes.
  • El estampado aumenta la resistencia de la hoja gracias a un patrón único que une las capas a lo largo de toda la superficie de la hoja.
  • Toallitas de papel desechables de un solo uso, de 2 capas
  • El formato de rollo de alimentación central es compatible con un dispensador de toallitas de carga rápida, versátil y de fácil limpieza.
  • Compatible con Aquarius™ Dispensador de alimentación central (código de producto 7017)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (imperial) 15,74 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 15,74 in
Anchura (métrico) 19,5 cm
Material Papel
Color Blanco
Descripción Alimentación central
Dimensiones (L x An) 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 in)
Para utilizar con (equipo) Sistema de dispensación Aquarius™ con alimentación central (7017)
Esterilidad No estéril
Características ecológicas F2 reciclado