Learn More
Kimberly-Clark™ Rollo grande de toallas de secado de manos WypAll™ L30 Ultra
Código de producto. 12565528
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
40 x 35 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12565528 40 x 35 cm 1 rollo
1 options
Código de producto. 12565528 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7359
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Rollo Jumbo de paños para limpieza y mantenimiento WypAll™
  • La tecnología Airflex™ garantiza una resistencia y absorción excepcionales, incluso cuando las toallitas están húmedas
  • Compatible con los dispensadores 6146, 6154 y 6155
  • Toallitas para secado de manos de duración limitada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (imperial) 15,35 in
Longitud (métrico) 40 cm
Anchura (imperial) 15,35 in
Anchura (métrico) 39 cm
Material Papel
Peso base 8,6 kg
Color Azul
Dimensiones (L x An) 40 x 35 cm
Formato Rollo grande
Cantidad de embalaje 1000/paq.
Tela 3 capas