UserName
24984_Merch_P1_Product
Suero bovino fetal
Descubra una variedad de sueros derivados de animales de las principales marcas, adecuados para diversas investigaciones y propósitos educativos relacionados con la cultura celular.
DESTACADO
Suero fetal bovino definido Cytiva Hyclone™ (EE. UU.)
Utilizado como suplemento de suero para el cultivo celular in vitro de células eucariotas.
24984_Merch_P2_Product1
Suero fetal bovino Gibco™ (EE. UU.)
Suero calificado, inactivado por calor
Excelente relación calidad-precio para cultivos celulares básicos, investigación especializada y ensayos específicos.
24984_Merch_P2_Product2
Suero fetal bovino Cytiva HyClone™ (Australia)
Suero caracterizado, de origen australiano
Suero de fuentes aprobadas por el USDA/AQIS, filtrado secuencialmente y mezclado para garantizar la uniformidad.
24984_Merch_P2_Product3
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
Microplacas de cultivo celular
Las microplacas de cultivo celular están diseñadas para el crecimiento, la adhesión y la diferenciación de las células, así como para aplicaciones de manipulación de líquidos y automatización. Elija entre placas blancas, transparentes o negras, formatos estériles o no estériles, y una variedad de superficies tratadas o no tratadas.
Placas de cultivo celular
Las placas de cultivo celular son recipientes poco profundos, desechables o reutilizables, diseñados específicamente para apoyar el crecimiento y la propagación de células en cultivo. Las placas con superficies pretratadas permiten la adhesión de células dependientes de anclaje, mientras que las placas no tratadas soportan el cultivo de células en suspensión. Están disponibles en una variedad de tamaños, en formatos de uno o varios pocillos, y pueden ser redondas o rectangulares. Generalmente están hechas de vidrio borosilicatado o plásticos transparentes, lo que permite una observación microscópica sin distorsiones.
Frascos de cultivo celular
Los frascos de cultivo celular son herramientas esenciales para el crecimiento de células microbianas, de insectos o de mamíferos. Están disponibles en formas rectangulares, en U o anguladas, con diferentes estilos de tapas y cuellos. Hay frascos de una sola capa o multicapa, con áreas de cultivo de hasta 2500 cm².
Preguntas frecuentes
El suero fetal bovino (FBS) se produce recolectando sangre de los fetos de vacas preñadas durante el sacrificio. La sangre se deja coagular y el suero se separa del coágulo por centrifugación. Luego, el suero se filtra para eliminar cualquier célula y residuo restante, lo que resulta en un producto estéril utilizado en cultivo celular e investigación.
El suero fetal bovino (FBS) se utiliza principalmente como suplemento en los medios de cultivo celular para proporcionar los nutrientes esenciales, factores de crecimiento y hormonas necesarios para el crecimiento y mantenimiento de las células eucariotas in vitro. Apoya la proliferación de varios tipos de células, incluidas las células de mamíferos, insectos y plantas. El FBS se utiliza ampliamente en la investigación, la biotecnología y la producción farmacéutica.
Sí, algunas alternativas comunes incluyen:
  • Suero humano: derivado de sangre humana, utilizado en cultivos celulares humanos
  • Sustitutos de suero libres de animales: productos sintéticos o recombinantes diseñados para proporcionar factores de crecimiento y nutrientes similares al FBS
  • Medios sin suero: medios de cultivo especializados formulados para apoyar el crecimiento celular sin necesidad de suero
  • Medios acondicionados: medios que han sido acondicionados por células para contener los factores de crecimiento necesarios
  • Lisado de plaquetas: derivado de plaquetas humanas, utilizado particularmente en cultivos de células madre
Estas alternativas pueden utilizarse según las necesidades específicas del cultivo celular y el objetivo de la investigación.
Recursos relacionados
Sueros Gibco para la investigación científica
Descubra información completa sobre los sueros Gibco y cómo elegir el FBS adecuado y enfocado en el rendimiento para su investigación.
24984_Merch_P8_Doc1
Suero fetal bovino Corning™
Conozca el origen del suero fetal bovino Corning. Encuentre productos listados para uso en investigación o uso general en laboratorio.
Labels and Ribbons
Maestría en medios para cultivo celular
Encuentre información sobre todo lo relacionado con el cultivo celular.
Labels and Ribbons
Comprar por marca