Learn More
Cytiva Suero fetal bovino (EE. UU.) HyClone™, tratado con carbón y dextrano
Código de producto. p-7058024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Gamma Irr, 25 a 40 dosis
Inactivado por calor
Irradiado con radiación gamma
Ninguno
Inactivado por calor:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
50 ml
500 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Inactivado por calor Tamaño de la unidad
12339782 500 mL Irradiado con radiación gamma No 500 ml
10611235 500 mL Ninguno No 500 ml
12329782 500 mL Inactivado por calor Sí 500 ml
12319782 100 mL Inactivado por calor Sí 100 ml
12634217 50 mL Inactivado por calor Sí 50 ml
12389772 50 mL Ninguno No 50 ml
11571821 100 mL Ninguno No 100 ML
16201082 500 mL Gamma Irr, 25 a 40 dosis No 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12339782 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30068.03IR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aumente el crecimiento de las células con suero fetal bovino (SFB) tratado con carbón/dextrano HyClone™ de origen estadounidense, que contiene niveles reducidos de numerosas hormonas y factores de crecimiento.
  • Procesado utilizando un tratamiento exclusivo de carbón/dextrano que se ha demostrado que reduce los niveles de numerosas hormonas y factores de crecimiento
  • Este suero se analiza en busca de una variedad de componentes antes y después del tratamiento para asegurar la eficacia del mismo
  • Se ha demostrado que el tratamiento con carbón/dextrano es eficaz a la hora de reducir los niveles de esteroides para el uso del suero en estudios de receptores o investigaciones relacionadas con el estrógeno
  • Otros estudios indican que los tratamientos con carbón/dextrano pueden utilizarse para minimizar la variabilidad entre lotes de los sueros.
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
  • Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, 17 Beta Estradiol, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcitonin, Calcium, Carotene, Chloride, Corticosterone, Cortisol, Creatinine, Estrone, Folate, FSH, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Lactate Dehydrogenase, LH, Niacin, Potassium, Progesterone, Retinol, SGOT, SGPT, Sodium, T3, T4, Testosterone, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, TSH, Vitamin C
Certificaciones/conformidad EMEA Certified
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Descripción Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum, US Origin, Gamma Irradiated
País de origen Estados Unidos
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm, Irradiated
Grado Specialty filtered
Sustancias contaminantes Irradiado con radiación gamma
Probado para Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas USDA Inspected