Learn More
Cytiva Suero bovino fetal (SFB) caracterizado HyClone™, de origen estadounidense
Código de producto. p-7087620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Hola, Irr - 25 a 40 dosis
Hola, Irr - 30 a 45 dosis
Inactivado por calor, irradiado
Irradiado
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
16615735 100 mL Inactivado por calor, irradiado 100 ml
16261082 500 mL Hola, Irr - 25 a 40 dosis 500 ml
16271082 500 mL Hola, Irr - 30 a 45 dosis 500 ml
16625735 100 mL Irradiado 100 ml
16635735 500 mL Irradiado 500 ml
16645735 1000 mL Ninguno 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16615735 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30071.02IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Su baja concentración de anticuerpos y su alta concentración de factores de crecimiento respaldan el crecimiento robusto y la división celular, además de las células madre embrionarias.
  • Pruebas de trazabilidad adicionales de HyClone™ El suero fetal bovino es realizado por un colaborador, Oritain
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Filtrado a través de tres secuencias de 100 nm (0,1 μm) filtros con clasificación de tamaño de poro
  • Cada lote se somete a un panel de pruebas de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
  • El FBS caracterizado se analiza para diferentes componentes, entre otros, la gammaglobulina, la glucosa y la IgG.
  • Respalda el crecimiento robusto y la división celular, además de las células madre embrionarias
  • Se produce utilizando la tecnología «True Pool» para minimizar la variabilidad de frasco a frasco
  • Se facilita una trazabilidad completa hasta la fuente original, según lo certificado por la International Serum Industry Association (ISIA)
  • Procedente de USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
País de origen Estados Unidos
Formulario Suero
Tipo de producto Suero fetal bovino (SFB)
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Grado Caracterizado
Sustancias contaminantes Inactivado por calor, irradiado
Probado para Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
Volumen (métrico) 100 ml
Línea de productos HyClone