Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal, aprobado por el sistema de Tet, origen estadounidense
Código de producto. p-9207004 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Formato:
Frasco
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño de la unidad
16846796 50 mL Frasco 50 ml
16856796 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16846796 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4736101
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems.
Gibco Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems. Cell-based assays that detect the presence of tetracycline and tetracycline analogs are used to select FBS that delivers the highest range of induction.
  • Diseñado para garantizar la ausencia de tetraciclina detectable y sus derivados que puedan interferir con la regulación precisa de la expresión de genes
  • Las pruebas funcionales ofrecen la confianza de que no se producirá una expresión de genes de tetraciclina involuntaria
  • Categoría de suero: especialidad
  • Nivel de endotoxinas: ≤5 UE/ml
  • Nivel de hemoglobina: ≤ 15 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Premium
Contenido y almacenamiento <-10°C
Especie Ganado/bovino
Tipo de célula Uso para una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas celulares sensibles
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formato Frasco
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm
Grado Premium
Probado para Cumple las directrices de USP/EP con una especificación de calidad armonizada de hasta 91 pruebas
Concentración de endotoxinas <5 EU/mL
Concentración de hemoglobina <15 mg/dL
Grado de pureza o calidad Premium
Condiciones de envío Congelado/hielo seco
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.