Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, MaxSpec
Description
Gibco™ MaxSpec Fetal Bovine Serum (FBS) is our highest quality FBS, meeting selective specifications to help provide consistent, reproducible results. Only MaxSpec FBS delivers our best quality specifications and testing levels.
Sueros Gibco: calidad fiable para un rendimiento uniforme
Características de los sueros prémium:
• Uso con una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas de células sensibles
• Nuestro suero más caracterizado con los niveles más bajos de hemoglobina y endotoxinas
• Nivel de endotoxinas: ≤1 EU/ml
• Nivel de hemoglobina: ≤15 mg/dl
• Origen: Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda (consulte el certificado de análisis para conocer el origen específico)
Características adicionales de este suero:
• Cumple las directrices USP/EP con hasta 96 pruebas de especificación de calidad armonizadas
• Pruebas de proliferación adicionales en las seis líneas de células principales
• Pruebas de virus EMA con solicitud previa
• Menor riesgo de EEB y menor riesgo viral
• Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones registradas de la FDA
• Triple filtrado a 0,1 µm
• El frasco Gibco es más fácil de usar en la campana, ayuda a reducir el riesgo de contaminación y le permite realizar más coherentemente el cultivo celular
• El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia práctica del número de lote y la fecha de caducidad en el cuaderno electrónico de laboratorio
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Cumple las directrices USP / EP; certificado ISO 13485 |
| Clasificación | Premium |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a - 10 °C o menos. |
| Especie | Ganado/bovino |
| Tipo de célula | Uso para un gran intervalo de tipos de células, especialmente para líneas de células sensibles |
| Age | Fetal |
| País de origen | Consulte CoA para conocer el origen específico |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Show More |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.