Learn More
Cytiva Suero fetal bovino, caracterizado por EE. UU.
Código de producto. 12359802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12359802 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12359802 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30071.02HI
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilizado para cultivo celular, transfección.
  • SFB caracterizado
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Descripción Suero fetal bovino caracterizado de origen estadounidense
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado secuencial, 100 nm
Fuente Feto bovino
Grado Caracterizado
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Concentración de endotoxinas ≤25 UE/ml
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)