Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, cualificado, Estados Unidos
Código de producto. p-4919346 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño de la unidad
15575309 50 mL One Shot 50 ml
15585309 10 x 50 mL One Shot paquete de 10
11570636 100 mL Frasco 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15575309 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3160501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso para cultivo celular general con líneas de células comunes
Gibco™ fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
Gibco™ Sera: Trusted Quality for Consistent Performance
Gibco™ Sera Category: Value Plus (Performance)
  • Use for general cell culture with common cell lines
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: <10 EU/mL
  • Hemoglobin level: <25 mg/dL
  • Origin: United States
Gibco™ Serum Delivers
  • ISO 13485 certified, processed in FDA registered facilities
  • Triple filtered at 0.1 μm
  • Gibco™ bottle is easier to use in the hood, reduces the risk of contamination and helps you perform cell culture more consistently
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Descripción Suero bovino fetal, cualificado, formato One Shot™, Estados Unidos
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm
Concentración de endotoxinas ≤10 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Cualificado
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.