Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (EE. UU.)
Código de producto. p-7058022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Hola, Irr - 25 a 40 dosis
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 30 a 45 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
500 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Tamaño de la unidad
11521831 100 mL Ninguno 100 ml
17296886 100 mL Hola, Irr - 25 a 40 dosis 100 ml
17206896 100 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 100 ml
11531831 500 mL Ninguno 500 ML
12379802 500 mL Inactivado por calor 500 ml
11306060 500 mL Irradiado 500 ml
16291082 500 mL Irradiado (de 30 a 45 dosis) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11521831 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30071.02
Se utiliza como suplemento de suero para el cultivo celular in vitro de células eucariotas
  • Mejora el crecimiento de las células
  • Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
  • Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 100 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado secuencial, 100 nm
Grado Caracterizado
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤25 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)