UserName
Exam Gloves
Exam Gloves
Los guantes de examen están fabricados con diversos materiales como látex, nitrilo, cloruro de polivinilo y otros polímeros. Además de su uso en entornos clínicos o sanitarios, los guantes de examen también se utilizan para proteger las manos en laboratorios químicos y bioquímicos, así como en entornos de fabricación y controlados. Consulte nuestra amplia selección de guantes de examen en diferentes tamaños y colores para diversas aplicaciones.
DESTACADO
Kimberly-Clark™ Kimtech Purple Nitrile Guantes ambidiestros
Los guantes de nitrilo púrpura, que ofrecen la mayor protección de todos los guantes Kimtech, no contienen látex, silicona ni polvo.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrous Gloves
SOSTENIBILIDAD
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Guantes de nitrilo en caja para laboratorio de Life Sciences
Diseñado para su uso en laboratorios, entornos de investigación y zonas limpias.
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Life Science Nitrile Laboratory Boxed Gloves
RECICLABLE
Kimberly-Clark™ Kimtech Opal Guantes ambidiestros de nitrilo
Protegen contra la contaminación por salpicaduras químicas y riesgos de microorganismos a la vez que reducen el riesgo de reacciones cutáneas asociadas a los guantes.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Opal™ Nitrile Gloves
Guía de selección
Utilice esta guía interactiva para encontrar los guantes de examen perfectos para su aplicación. Solo tiene que seleccionar una característica, revisar las opciones y nuestras recomendaciones se mostrarán aquí mismo.
Complete su pedido
Preguntas frecuentes
Los guantes de nitrilo son más adecuados para los exámenes médicos, los procedimientos que requieren un alto nivel de protección y la manipulación de productos químicos debido a su durabilidad, resistencia química y comodidad. Los guantes de vinilo son más apropiados para tareas de bajo riesgo, no peligrosas y situaciones en las que el coste es una preocupación importante. En general, los guantes de nitrilo se consideran superiores para entornos médicos y de alto riesgo, mientras que los guantes de vinilo son adecuados para tareas de bajo riesgo y situaciones en las que el ahorro de costes es importante.
Los guantes desechables son una amplia categoría de guantes de un solo uso utilizados en diversos sectores como la restauración, la limpieza y el trabajo industrial. Están fabricados con materiales como el látex, el nitrilo, el vinilo y el polietileno y sus normas varían en función del uso previsto. Los guantes de examen son un tipo específico de guante desechable diseñado para exámenes y procedimientos médicos que se utiliza principalmente en entornos sanitarios para evitar la contaminación cruzada. Deben cumplir estrictas normas médicas (por ejemplo, FDA, ASTM) y suelen estar fabricados con látex, nitrilo o vinilo. Los guantes de examen están disponibles en versiones estériles y no estériles y a menudo se presentan en cajas dispensadoras de fácil acceso. En resumen, aunque todos los guantes de examen son desechables, no todos los guantes desechables son guantes de examen.
No, no son lo mismo. Los guantes de examen están diseñados para exámenes y procedimientos médicos y proporcionan una barrera para evitar la contaminación cruzada. Están disponibles en versiones estériles y no estériles y deben cumplir normas médicas específicas (por ejemplo, FDA, ASTM). Los guantes limpios se utilizan generalmente para tareas que requieren limpieza pero no esterilidad médica, como la manipulación de alimentos o la limpieza. Suelen ser no estériles y no necesitan cumplir normas médicas estrictas.
Recursos e información relacionada
Guía práctica para elegir los guantes de examen adecuados para su tarea
Cinco aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir el guante adecuado para su tarea y presupuesto.
Exam Gloves Guide
Herramientas de selección, ajuste y mantenimiento de EPI
Encuentre información sobre la selección de productos, el ajuste, el uso y el mantenimiento de los equipos de protección individual.
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
Compre sus marcas