Learn More
Skytec™ Guante de un solo uso AQL 0,65 TX565
Código de producto. 30689995 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30689995 Pequeño paquete de 100
30689992 XS paquete de 100
30689993 Medio paquete de 100
30689996 Grande paquete de 100
30689997 XL paquete de 100
30689990 2XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30689995 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor SKG00565ID
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.47€
    10.42€ / paquete de 100
    Ahorro 15.05€
    59% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Rendimiento superior, sin polvo, puño extendido con 100 % nitrilo
Skytec TX565 tiene doble certificación (industrial y médica), es extremadamente fuerte y tiene una mayor resistencia química y a las perforaciones que los desechables de nitrilo comunes.
  • 100% nitrilo de primera calidad
  • Grosor de la palma 0,14 mm, peso 8,5 g (talla M), 240 mm de largo
  • Alta resistencia a la penetración y proyecciones de muchos productos químicos.
  • Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
  • Aprobado para manipulación de alimentos
  • Cumple con la normativa de dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
  • Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
  • Libre de silicona para permitir su uso en operaciones de unión/pintura (pinturas, revestimientos, imprimaciones, adhesivos)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455
Chlorinated Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico
Color Morado
Finger Thickness (English) 4,72 in
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,72 in
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño Pequeño
Grosor (imperial) 4,72 in
Grosor (métrico) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS J, K, P, T
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Sin revestir