Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-833 (Xceed) Guantes de examen ergonómicos de nitrilo
Código de producto. 15289373
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 230
paquete de 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15289373 5,5/6 paquete de 250
15249373 8,5/9 paquete de 250
15259373 7,5/8 paquete de 250
15269373 6,5/7 paquete de 250
15279373 9,5/10 paquete de 230
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15289373 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93833060
 Artículo restringido
En stock
Reducen la fatiga de las manos a menudo asociada con el síndrome del túnel carpiano. Ansell™ MICROFLEX™ Los guantes de examen ergonómicos de nitrilo son livianos y delgados, pero brindan durabilidad y protección confiables.
  • Diseñados para reducir la fatiga de las manos, además de ayudar a los trabajadores a ser más productivos al ejercer un menor esfuerzo muscular
  • Cómodos y ligeros
  • Exclusiva formulación de nitrilo avanzada que ofrece una mayor sensibilidad táctil
  • Hasta un 60 % más resistente que las principales marcas de nitrilo y hasta un 90 % más resistente que las principales marcas de látex
  • Ofrecen una protección segura frente a pinchazos y otros problemas de calidad
  • No contienen látex de caucho natural ni polvo para ayudar a proteger a los usuarios de alergias, irritaciones y sequedad en la piel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/CEE, Clase 1, EN455-1, EN455-2 y EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 0,0087 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0,0055 in
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño 5,5/6
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0,0087 in.
Grosor (métrico) 0,07 mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 93-833
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 250/paq.
Resistencia a la tracción De 14 a 33 MPa
Longitud (métrico) 240 mm
Anchura (métrico) 80 mm