Learn More
Kimtech™ Sterling™ Guantes ambidiestros de nitrilo
Product Code. 10754175
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Unit Size:
paquete de 140
paquete de 150
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
10754175 XL paquete de 140
10634525 XS paquete de 150
10765495 Pequeño paquete de 150
10735685 Medio paquete de 150
10682415 Grande paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10754175 Supplier Kimtech™ Supplier No. 99214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.25€
    20.00€ / paquete de 140
    Ahorro 32.25€
    61% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Los guantes ambidiestros garantizan el control de la contaminación con nitrilo innovador y agradable para la piel, adecuado para una variedad de aplicaciones.
  • Conformidad asegurada:
    • EPI de categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425,
    • ES ISO 374-1:2016 Tipo C (K) Protección contra salpicaduras químicas,
    • resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,
    • ES ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
    • Aprobado para el contacto con alimentos
  • Fabricado con tecnología patentada Sterling™ Tecnología que combina seguridad y confort. Diseño eficiente y respetuoso con el medio ambiente embalado en un paquete que minimiza los residuos sin detrimento de la seguridad.
  • El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y ofrece una protección certificada contra una amplia variedad de contaminantes, además de ser aptos para el contacto con alimentos.
  • Las propiedades antiestáticas de los guantes está probada para garantizar la protección del usuario y del equipo. Además, son ambidiestros y de color gris.
  • Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
  • Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
  • No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Producto CE 0120 de EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo europeo 89/686/CEE, probado conforme a las normas EN 420:2003, nivel de AQL de 1,5 para poros, ISO 9001, ISO 16604
Clasificación EPI de categoría III
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
AQL 0.65
Color Gris
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3,1 mil (puño)
Grosor (métrico) 0,07 mm (manguito)
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Ciencias de la vida, laboratorios universitarios, ciencia forense, fabricación de medicamentos no estériles
Cantidad 140/paq.
Resistente a Perforaciones y abrasión, productos químicos y virus
Resistencia a la tracción De 38 a 42 MPa
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 255 mm