Learn More
Ansell Guantes de examen de nitrilo de alto riesgo MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868
Código de producto. 16885440 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16885440 11 paquete de 100
16845440 7 paquete de 100
16855440 8 paquete de 100
16895440 12 paquete de 100
16865440 9 paquete de 100
16875440 10 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16885440 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93868110
 Artículo restringido
En stock
Los guantes de doble capa proporcionan dos niveles de protección fiable contra sustancias peligrosas y para la atención de pacientes de alto riesgo.
  • Dos capas de protección de barrera fiable
  • Para  protección contra  sustancias peligrosas y manipulación de pacientes de alto riesgo
  • Diseñados con propiedades antiadherentes y no espumantes
  • Reducción de la interferencia y aumento de la productividad
  • Protección con barrera avanzada para tareas exigentes
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño 11
Esterilidad No estéril
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Para utilizar con (aplicación) Manejo de sustancias peligrosas y pacientes de alto riesgo
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Serie 93-868