Learn More
Ansell ETIPARAT Etileno Acetato de Vinilo (EVA ) Guantes no estériles
Código de producto. 17899662 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
100 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17899662 Medio 100 pares
17889662 Grande 100 pares
17809672 Pequeño 100 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17899662 Proveedor Ansell N.º de proveedor M2079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.08€
    8.07€ / 100 pares
    Ahorro 4.01€
    33% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Guantes de examen sintéticos, sin polvo, ideales para cambios frecuentes de guantes.
  • Este guante sintético no estéril está hecho de materiales de copolímero (película de etileno acetato de vinilo) y es una alternativa segura y eficaz al látex de caucho natural.
  • Empaquetado en papel protector para una fácil colocación.
  • Alternativa sintética rentable
  • Protege de la alergia al látex de tipo I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 3, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 3, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Sí
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen
Tamaño Medio
Grosor (imperial) 1,2 mil
Grosor (métrico) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Modelo Etiparato no estéril
Longitud (imperial) 10,9 in
Longitud (métrico) 278 mm