Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN-XTRA™ Guantes de nitrilo en caja para laboratorio de ciencias de la vida
Código de producto. 17844871 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17844871 Grande paquete de 50
17884871 XS paquete de 50
17864871 Pequeño paquete de 50
17854871 Medio paquete de 50
17874871 XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17844871 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor LFS121LG
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
PUREZERO™ La gama LIFE SCIENCE GLOVE contiene cinco guantes de nitrilo en tres niveles de protección y están diseñados para su uso en laboratorios, entornos de investigación y áreas limpias con aplicaciones en la industria farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos, biotecnología y procesamiento/manipulación de alimentos.
HALYARD™ PUREZERO™ Los guantes de nitrilo Life Science ofrecen comodidad y protección gracias a:
BARRIER PROTECCIÓN
  • Pruebas y estándares exhaustivos
  • Nivel de calidad aceptable promedio de la industria (1,0)
  • 3 niveles de protección codificados por colores con grosor creciente
  • Probado contra 57 sustancias químicas, hasta 14 medicamentos de quimioterapia y fentanilo.
  • No fabricado con látex de caucho natural, para protección contra alergias tipo IV.
SOSTENIBILIDAD
  • Nuestro Safeskin La planta de fabricación de guantes (Tailandia) utiliza un 92 % de energía renovable
  • Los dispensadores están fabricados con hasta un 85% de materiales reciclados y los estuches están fabricados con hasta un 100% de materiales reciclados.
  • El innovador SMARTPULL™ El dispensador 1 reduce el desperdicio total en un promedio del 38,2 % en comparación con un competidor líder
  • PUREZERO™ Los guantes Life Science se fabrican en una instalación que cumple con los requisitos de ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental
CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO
  • Entregado a través de nuestra cadena de suministro global integrada verticalmente
  • Respaldados por nuestros más de 20 años de experiencia en la fabricación de guantes de examen de nitrilo para el mercado industrial.
  • Trazabilidad de las materias primas hasta su fuente original
  • Fabricado en nuestra propia Safeskin Instalación en Tailandia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 2797 EPI Categoría III según Reglamento (UE) 2016/425 CEE
Chemotherapeutic Rated 14 medicamentos de quimioterapia
Chlorinated No
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico
AQL 1
Color Azul oscuro
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0.15 mm
FDA 510 (k) Sí
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo LFS121LG
Serie LFS121
Resistencia a la tracción 42 MPa (objetivo)
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm