Guantes resistentes a productos químicos
Los guantes resistentes a productos químicos son adecuados para su uso en plantas químicas y de procesamiento, petroquímicas, refinerías de petróleo, transporte, trabajos de limpieza y mantenimiento. Para aplicaciones que impliquen desengrasado, así como trabajos con disolventes y líquidos peligrosos, están disponibles en una amplia gama de materiales.
Enlaces útiles
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código del producto 3080947
Ansell NeoTouch™ 25-201 Guantes de neopreno, puño extendido
Código del producto 8005362
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde Solvex™ serie 37-675
Código del producto 15324092
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo azul VersaTouch™ serie 37-501
Código del producto 8004829
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-270
Código del producto 200019296
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff
Código del producto 7229015
Ansell AlphaTec™ 58-201 Green Nitrile Gloves
Código del producto 8005385
Ansell™ Guantes de PVC azul VersaTouch™ serie 23-201
Código del producto 143493
Ansell Guantes laminados de 5 capas resistentes a productos químicos AlphaTec™ 02-100
Código del producto 200019970
ANSELL™ High Performance Reusable Food-approved AlphaTec™ Gloves
Código del producto 8002830
Guantes de nitrilo desechables de alto riesgo Microflex™
Código del producto 7074281
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo desechables con puño ampliado Microflex™
Código del producto 8000022
Ansell™ Guantes de nitrilo rojos Solvex™ Premium
Debe tener
Código del producto 200049728
Ansell™ ALPHATEC™ 53-003
Código del producto 15654756
Ansell™ Guantes desechables de nitrilo azul TouchNTuff™ serie 93-263
Código del producto 11736693
Ansell™ Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-721
Código del producto 7144740
Ansell™ Alphatec™ 58-735
Código del producto 11756733
Ansell™ Guantes de nitrilo desechables con puño largo TouchNTuff™
Código del producto 15633074
Ansell™ Guantes desechables Microflex™ 93-260
Código del producto 8854004
Ansell AlphaTec™ 53-001 Nitrile Chemical Resistant Gloves
Complete su pedido - Grandes ofertas
Código del producto 7161059
Bollé Safety Baxter Safety Goggles
Código del producto 8001515
Sperian™ Protector facial Honeywell™ Clearways
Código del producto 8003110
DuPont™ Buzo con capucha blanco Tyvek 600 Plus
Preguntas más frecuentes
Los guantes resistentes a productos químicos están diseñados para soportar productos químicos peligrosos. Los tipos comunes incluyen:
- Guantes de nitrilo: resisten aceites, grasas, ácidos, cáusticos y solventes.
- Guantes de neopreno: protegen contra aceites, ácidos, cáusticos y solventes.
- Guantes de butilo: protegen contra gases y ácidos altamente corrosivos como el ácido nítrico y sulfúrico.
- Guantes de PVC: eficaces contra ácidos, bases, aceites y grasas.
- Guantes de PVA: resisten muchos solventes pero se dañan con el agua.
- Guantes de Viton: resisten solventes clorados y aromáticos, así como ácidos concentrados.
El grosor de los guantes resistentes a productos químicos puede variar según la aplicación específica y los productos químicos que se manejen. En general, los guantes más gruesos proporcionan mejor protección, pero pueden reducir la destreza. Los grosores comunes incluyen:
- 4-8 mils (0.1-0.2 mm): adecuado para el manejo ligero de productos químicos donde la destreza es importante.
- 8-12 mils (0.2-0.3 mm): proporciona protección moderada para una gama más amplia de productos químicos.
- 12-18 mils (0.3-0.5 mm): ofrece mayor protección para productos químicos más peligrosos y exposición prolongada.
- 18-30 mils (0.5-0.8 mm) y más: se utiliza para el manejo de productos químicos pesados donde se requiere la máxima protección.
La reutilización de guantes resistentes a productos químicos depende de:
- Tipo y concentración de químicos: deseche los guantes después de la exposición a productos químicos altamente corrosivos o permeables.
- Duración de la exposición: la exposición a corto plazo a productos químicos menos dañinos puede permitir la reutilización si los guantes son inspeccionados y limpiados.
- Condición: deseche los guantes con cualquier signo de desgaste, degradación, perforaciones o desgarros.
- Directrices del fabricante: siga las instrucciones para la reutilización, algunos guantes son de un solo uso.
- Limpieza: limpie y descontamine los guantes según lo recomendado.
- Almacenamiento: guarde los guantes limpios en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar y los productos químicos.