Learn More
Ansell™ Guantes desechables de nitrilo azul TouchNTuff™ serie 93-263
Código de producto. 15654756 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15654756 9,5/10 paquete de 50
15614756 10,5/11 paquete de 50
15624756 6,5/7 paquete de 50
15634756 7,5/8 paquete de 50
15644756 8,5/9 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15654756 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 93263100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.70€
    35.40€ / paquete de 50
    Ahorro 19.30€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes desechables 100 % nitrilo.Los guantes desechables de nitrilo azul Ansell TouchNTuff™ serie 93-263 tienen un acabado texturizado ligero y resistente.
  • Guantes de un solo uso
  • Formulación de nitrilo para reducir la fatiga de las manos
  • Fácil de colocar
  • Acabado texturizado, ligero y resistente
  • Buena resistencia a la punción
  • Flexibilidad y comodidad para una excelente destreza
  • Puño con reborde para facilitar la colocación y ofrecer buena resistencia a roturas
  • Ambidiestro
Aplicaciones:
  • Manipulación de productos químicos
  • Fabricado de vidrio
  • Manipulación de citostáticos
  • Manipulación de piezas complejas
  • Análisis de laboratorio.
  • Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
  • Tareas ligeras de montaje.
  • Talleres de aerosoles y pintura.
  • Productos farmacéuticos
  • Sector de la impresión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 9,5/10
Grosor (métrico) 0,17mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Tipo de empaquetado 50 guantes por bolsa de polietileno, 10 bolsas de polietileno por caja de transporte
Serie 93-263
Longitud (métrico) 355 mm