Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-735 Guantes resistentes a productos químicos o a cortes
Código de producto. p-7144740 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15813417 7 paquete de 6
15823417 8 paquete de 6
15833417 9 paquete de 6
15843417 10 paquete de 6
15853417 11 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Algunos guantes pueden contener materiales capaces de causar alergias en personas sensibles, que pueden derivar en irritación o reacciones alérgicas por contacto. Si esto llega a suceder, póngase inmediatamente en contacto con su médico. Para obtener más información, póngase en contacto con Ansell.
Código de producto. 15813417 Proveedor Ansell N.º de proveedor 58735070
Algunos guantes pueden contener materiales capaces de causar alergias en personas sensibles, que pueden derivar en irritación o reacciones alérgicas por contacto. Si esto llega a suceder, póngase inmediatamente en contacto con su médico. Para obtener más información, póngase en contacto con Ansell.
Ya no tiene que elegir entre un guante resistente a los cortes o a los productos químicos, ¡ahora puede tener ambos!
  • La barrera de nitrilo proporciona una protección química avanzada frente a muchos de los productos químicos más utilizados
  • La tecnología de resistencia a los cortes INTERCEPT™ proporciona una protección de nivel ISO C contra los cortes
  • La tecnología ANSELL GRIP™ para la manipulación de piezas húmedas o aceitosas mejora la movilidad, el agarre y la comodidad del guante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad EN 388:2016; EN_ISO_374-5:2016:]; EN_ISO_374-1:2016; CE 1935/2004; CE 2023/2006; recomendación alemana para productos alimenticios; EN 1149
Clasificación Categoría III
Área revestida 1.ª capa completamente revestida y 2.ª capa con la palma revestida
Material del manguito Nitrilo
Descripción Protección química avanzada combinada con un alto nivel de resistencia a los cortes.
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Cut Resistance Rating Nivel C
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Nitrilo
Finger Thickness (English) 71 mil
Finger Thickness (Metric) 1.8 mm
Grado Industrial
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia Laboratorio
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 71 mil
Palm Thickness (Metric) 1.8 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de protección frente a productos químicos
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 71 mil
Grosor (métrico) 1 mm
Estilo de dedo Tecnología ANSELL GRIP™
Para utilizar con (aplicación) Protección frente a los productos químicos y los líquidos
Para utilizar con (equipo) Protección frente a los productos químicos y los líquidos
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Color hem. Verde
Material de revestimiento Hilo INTERCEPT
Revestimiento Revestido
Modelo 58-735
Tipo de empaquetado Bolsa
Tipo de Palm Palma revestida por inmersión y tecnología Ansell GRIP
Tamaño del puerto (imperial) 5,63 in
Tamaño del puerto (métrico) 143 mm
Resistente a AJKLMNOPT
Serie Serie Alphatec 58
Clasificación de desgarro 3
Dimensiones (L x An) 350 x 102 mm
Longitud (imperial) 13,78 in
Longitud (métrico) 350 mm
Anchura (imperial) 5,62 in
Anchura (métrico) 143 mm
Peso (imperial) 2,54 oz
Peso (métrico) 72 g
Mostrar más Mostrar menos
Los datos sobre la resistencia química del guante proporcionados se han evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas solo de la palma y se refieren, únicamente, al producto químico analizado. Puede ser diferente si se utiliza en una mezcla. Para guantes iguales o más largos de 400 mm, los datos de resistencia química se basan en muestras tomadas a 80 mm del extremo del puño. Los datos de resistencia química pueden no reflejar la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de la prueba en función de la temperatura, el riesgo abrasión y el nivel de degradación. Una vez usados, los guantes protectores pueden proporcionar menos resistencia a las sustancias químicas peligrosas por cambios en sus propiedades físicas. Los movimientos, los enganches, el roce, la degradación causada por el contacto químico, etc., pueden reducir el tiempo de uso real significativamente. En el caso de los productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a considerar en la selección de guantes resistentes a los productos químicos. 1. Antes de su uso, inspeccione los guantes en busca de defectos o imperfecciones, como agujeros, pinchazos o desgarros. Si los guantes se rasgan o perforan durante el uso, deséchelos inmediatamente. En caso de duda, no use los guantes y adquiera un par nuevo. 2. No invierta los guantes3. Es esencial evitar que cualquier producto químico entre en contacto con la piel, incluso si se cree que es inofensivo. 4. Evite usar guantes sucios por dentro, ya que pueden irritar la piel, causar dermatitis o algo peor. 5. Los guantes contaminados deben limpiarse o lavarse antes de retirarlos. 6. Asegúrese de que los productos químicos no pueden entrar por el puño. 7. No se deben utilizar guantes con un nivel de desgarro de 1 o superior (según EN 388) para protegerse contra hojas dentadas o cuando exista riesgo de enredo con piezas móviles de la máquina.8. Los guantes no deben entrar en contacto directo con una llama. 9. No se utilizarán estos guantes para la protección contra la radiación ionizante ni para su uso en recintos de contención. 10. No todos los guantes adecuados para el contacto con alimentos pueden usarse con todos los alimentos. Los materiales de algunos guantes pueden transferirse demasiado a ciertos tipos de alimentos. Para saber qué restricciones se aplican y para qué alimentos específicos se pueden utilizar los guantes, consulte con Ansell o consultar el Ansell Declaración de conformidad alimentaria. 11. Si se utilizan guantes en entornos explosivos, asegúrese de que cumplan los requisitos de la norma EN 16350. Las personas que usen estos guantes deben estar correctamente conectadas a tierra, por ejemplo, usando calzado adecuado.& ropa. Advertencia: los guantes no se deben desembalar, abrir, ajustar ni retirar mientras se encuentran en atmósferas inflamables o explosivas. Las propiedades electrostáticas de los guantes pueden verse afectadas negativamente por el envejecimiento, el desgaste, la contaminación y los daños sufridos, y podrían no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, cuando sean necesarias evaluaciones adicionales