Descripción
- El acabado de rombos invertidos proporciona un mejor agarre.
- Mayor longitud (38 cm) que la versión estándar, con lo que se aumenta la protección de la muñeca y del área inferior del antebrazo.
- El revestimiento aterciopelado y el nitrilo flexible ofrecen una comodidad excepcional.
- Estilo manopla.
- Reutilizable.
- Sin látex.
- Resistente a productos químicos y con protección frente a líquidos.
- CE, EN374-3:2003, CATEGORÍA III.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Acabado exterior | Suave |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 15 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.38 mm |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Mostrar más |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?