Learn More
Ansell Guantes de protección frente a productos químicos AlphaTec™ 58-005 de nitrilo verde, revestimiento de nailon
Código de producto. p-7241921 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
6 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17855631 7 6 pares
17865631 8 6 pares
17875631 9 6 pares
17885631 10 6 pares
17895631 11 6 pares
17805641 12 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17855631 Proveedor Ansell N.º de proveedor 58005070
Ajuste optimizado que integra el revestimiento en la cáscara de nitrilo para mejorar la movilidad y la sensibilidad al tacto en comparación con el doble guante. El puño se puede plegar para actuar como una canaleta para evitar que los productos químicos s
  • La mezcla exclusiva de nitrilo/neopreno proporciona una mayor permeación a productos químicos y resistencia a la degradación
  • AlphaTec 58-005 tiene protección frente a productos químicos de tipo A bajo el nuevo ENISO 374:2016
  • La tecnología Ansell Grip para la manipulación de piezas húmedas o aceitosas mejora la movilidad, el agarre y la comodidad del guante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 7
Norma EN388 4122A
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMNOPT
Estilo de puño de los guantes Extendido
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Revestido
Modelo 58-005