Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo desechables con puño ampliado Microflex™
Código de producto. p-7074281
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15527304 XL paquete de 100
15547304 Pequeño paquete de 100
15537304 2XL paquete de 100
15557304 Medio paquete de 100
15567304 Grande paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15527304 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 93243100
Protegen la parte superior del brazo y aporta una seguridad adicional contra la contaminación cruzada. Fabricados con una formulación de nitrilo suave para un ajuste y una sensación cómodos, mientras que el diseño mejorado del puño ayuda a evitar que los
  • El puño de longitud hasta el codo de 400 mm proporciona una mayor seguridad frente a la contaminación cruzada
  • Fabricados con una formulación de nitrilo suave para una sensación y ajuste cómodos
  • Dedos y palma texturizados que garantizan una sujeción segura en una gran variedad de aplicaciones
  • Formulación de nitrilo que ofrece mayor resistencia a pinchazos y resistencia química que el látex de caucho natural
  • Los guantes se embalan en bolsas de polietileno para proteger la integridad del producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 3577, TIPO II, CE 0493
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,12mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Extendido, con cuentas
Modelo 93-243
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Cantidad 100/paquete
Resistencia a la tracción 14 MPa
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 120 mm