Learn More
Ansell Guantes laminados de 5 capas resistentes a productos químicos AlphaTec™ 02-100
Código de producto. p-143493 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
12 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12689781 6 12 pares
12313609 7 12 pares
11517853 8 12 pares
12333609 9 12 pares
11707383 9 1 par
12343609 10 12 pares
15399622 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12689781 Proveedor Ansell N.º de proveedor 2100060
Los guantes laminados proporcionan una resistencia extrema contra una amplia gama de productos químicos, incluidos los peligros biológicos.
  • Proporcionan flexibilidad y sensibilidad táctil.
  • Fabricados con una película laminada de cinco capas excepcionalmente fina y resistente a los productos químicos
  • El revestimiento integral no tejido ayuda a absorber y disipar el sudor para que resulte más fresco y cómodo llevarlos.
  • Pueden utilizarse como revestimientos bajo guantes de nitrilo, neopreno o PVC más pesados.
  • Específicos para cada mano
  • Resistentes a un amplio abanico de productos químicos
  • Pulgar con solapa para mayor comodidad del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; categoría lll
Aplicaciones Industrial
Color Blanco
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Película laminada
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 6
Grosor (imperial) 2,5 mil
Grosor (métrico) 0,06 mm
Norma EN388 EN 388:0000
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABCEFGHIMS
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Suave
Revestimiento Sin revestir
Modelo 2-100 6 902209
Serie AlphaTec™ 02-100
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38 cm