Description
- Fabricados con policloropreno
- Para entornos controlados no estériles
- Sin proteínas de látex ni aceleradores
- El revestimiento de neopreno ofrece resistencia química
- El puño con reborde doblado evita que los guantes se enrollen hacia abajo
- Agarre de punta de dedo de terracota
- Sin polvo
Specifications
Specifications
| Material de la parte posterior | Neopreno |
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Material del manguito | Neopreno |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Específico |
| Show More |