accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 177756-62-6

CH3OF

CAS RN 177756-62-6

IUPAC Nombre: 3-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Sinónimos: 3-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 138.14
Fórmula molecular: C8H7FO
InChi Key: UFPBMVRONDLOGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=O)C=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados