missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluoro-4-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11339819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11339819 5 g 5 g
11329819 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11339819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23736.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 177756-62-6
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.141
Número MDL MFCD01631532
Clave InChI UFPBMVRONDLOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-p-tolualdehyde, 3-fluoro-4-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methyl-9ci, pubchem1454, acmc-1c3kx, ksc494i5j, 3-fluoranyl-4-methyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methyl
PubChem CID 2774574
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C=O)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Densidad 1.133
Punto de ebullición 206°C
Índice de refracción 1.5245
Cantidad 5 g
Beilstein 7699714
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.