man

Test

CAS RN 112204-57-6

BBrFHOOH

CAS RN 112204-57-6

IUPAC Name: (5-bromo-2-fluorophenyl)boronic acid
Sinónimos: 5-bromo-2-fluorophenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 218.82
Fórmula molecular: C6H5BBrFO2
InChi Key: IGBDPRKNAFOOGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=C(F)C=CC(Br)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados