accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOClFFFH3CCH3(Z)

CAS RN 82657-04-3

IUPAC Nombre: {2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl}methyl 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Sinónimos: talstar epa pesticide chemical code 128825 biphentrin caswell no. 463F bifenthrine biphenate brigade capture
Peso molecular (g/mol): 422.87
Fórmula molecular: C23H22ClF3O2
InChi Key: OMFRMAHOUUJSGP-UNOMPAQXNA-N
SMILES: CC1=C(COC(=O)C2C(\C=C(/Cl)C(F)(F)F)C2(C)C)C=CC=C1C1=CC=CC=C1
Solvent or Matrix 
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (9)
Concentración 
  • (4)
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)